Kluczowe dokumenty
HPA010657
Sigma-Aldrich
Anti-LMTK2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BREK, Anti-cprk, Anty-AATYK2, Anty-KIAA1079, Anty-KPI-2, Anty-KPI2, Anty-LMR2, Anty-PP1R100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MELNGVQADFKPATLSSSLDNPKESVITGHFEKEKPRKIFDSEPLCLSDNLMHQDNFDPLNVQELSENFLFLQEKNLLKGSLSSKEHINDLQTELKNAGFTEAMLETSCRNSLDTELQFAENKPGLSLLQENV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMTK2(22853)
Opis ogólny
LMTK2 (lemur tyrosine kinase 2) zawiera dwie domeny transmembranowe na swoim N-końcu, domenę kinazową i bardzo długą C-końcową domenę ogonową z aktywnością kinazy serynowo/treoninowo-tyrozynowej. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 7q21.3.
Immunogen
Serine/threonine-protein kinase LMTK2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Gen LMTK2 (lemur tyrosine kinase 2) koduje członka rodziny kinaz białkowo-tyrozynowych. Kodowane białko transmembranowe wiąże się z miejscem WWY w C-końcowym ogonie miozyny-VI. Kompleks LMTK2-miozyna-VI odgrywa rolę w szlakach endocytarnego i egzocytarnego transportu błonowego. Kompleks ten reguluje również tworzenie kanalików. Kodowane białko służy również jako partner wiążący podjednostkę aktywatora p35 dla kinazy zależnej od cyklin 5, fosfatazy białkowej 1C i jej małego inhibitora białka 2.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71447
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isha Dey et al.
Biochemistry and biophysics reports, 12, 140-150 (2017-11-02)
Regulatory elements present in the promoter of a gene drive the expression of the gene in response to various stimuli. Lemur Tyrosine Kinase 2 (LMTK2) is a membrane-anchored Serine/Threonine kinase involved in endosomal protein trafficking and androgen signaling amongst other
Margarita V Chibalina et al.
Journal of cell science, 120(Pt 24), 4278-4288 (2007-11-22)
Myosin VI is an actin-based retrograde motor protein that plays a crucial role in both endocytic and secretory membrane trafficking pathways. Myosin VI's targeting to and function in these intracellular pathways is mediated by a number of specific binding partners.
Kalpit Shah et al.
Oncotarget, 6(16), 14233-14246 (2015-05-27)
Progression from early forms of prostate cancer to castration-resistant disease is associated with an increase in signal transduction activity. The majority of castration-resistance cancers persist in the expression of the androgen receptor (AR), as well as androgen-dependent genes. The AR