Merck
HPA010642
Sigma-Aldrich
Anti-DNAJB12 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DnaJ homolog subfamily B member 12 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
NKDEAERCISIALKAIQSNQPDRALRFLEKAQRLYPTPRVRALIESLNQKPQTAGDQPPPTDTTHATHRKAGGTDAPSANGEAGGESTKGYTAEQVAAVKRVKQCK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNAJB12(54788)
Opis ogólny
Rodzina białek DNAJ/HSP40 zawiera wysoce konserwowaną, 70-aminokwasową domenę J, która jest zaangażowana w interakcję z HSP70 i regulację jego aktywności ATPazy. Zawiera również region bogaty w glicynę i fenyloalaninę (G / F), który może funkcjonować jako elastyczny łącznik oraz region bogaty w cysteinę (domena C) zawierający 4 motywy [CXXCXGXG] podobne do domeny palca cynkowego.
Immunogen
DnaJ homolog subfamily B member 12 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen DNAJB12 (DnaJ homolog subfamily B member 12) koduje członka rodziny białek DNAJ/HSP40, które są zaangażowane w regulację molekularnej aktywności opiekuńczej białek HSP70 poprzez stymulowanie aktywności ATPazy. DNAJB12 jest białkiem transmembranowym w retikulum endoplazmatycznym, które funkcjonuje jako ko-chaperon dla białek szoku cieplnego Hsc70/Hsp70, które są zaangażowane w związaną z ER degradację białek błonowych. Nadekspresja tego białka powoduje powstawanie DJANGOS (DNAJ-associated nuclear globular structures), błoniastych struktur w jądrach komórkowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72112
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Ohtsuka et al.
Cell stress & chaperones, 5(2), 98-112 (2001-01-09)
We have cloned 10 novel full-length cDNAs of mouse and human HSP40/DNAJ homologs using expressed sequence tag (EST) clones found in the DDBJ/GenBank/EMBL DNA database. In this report, we tentatively designated them mHsp40, mDj3, mDj4, mDj5, mDj6, mDj7, mDj8, hDj9
Yo-hei Yamamoto et al.
Cell structure and function, 35(2), 107-116 (2010-12-15)
Cytosolic Hsc70/Hsp70 are known to contribute to the endoplasmic reticulum (ER)-associated degradation of membrane proteins. However, at least in mammalian cells, its partner ER-localized J-protein for this cellular event has not been identified. Here we propose that this missing protein
Edward C Goodwin et al.
PloS one, 9(4), e94322-e94322 (2014-04-16)
DNAJB12 and DNAJB14 are transmembrane proteins in the endoplasmic reticulum (ER) that serve as co-chaperones for Hsc70/Hsp70 heat shock proteins. We demonstrate that over-expression of DNAJB12 or DNAJB14 causes the formation of elaborate membranous structures within cell nuclei, which we