Merck
HPA010588
Sigma-Aldrich
Anti-GLT8D1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-glycosyltransferase 8 domain containing 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
VPNALRHAVDGRQEEIPVVIAASEDRLGGAIAAINSIQHNTRSNVIFYIVTLNNTADHLRSWLNSDSLKSIRYKIVNFDPKLLEGKVKEDPDQGESMKPLTFARFYLPILVPSAKKAIYMDDDVIVQG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLT8D1(55830)
Opis ogólny
GLT8D1 (glikozylotransferaza 8 zawierająca domenę 1) jest członkiem rodziny genów glikozylotransferazy 8. Rodzina ta składa się z czterech członków i wszystkie zawierają N-końcową małą domenę cytozolową, region transbłonowy, po którym następuje region macierzysty i domenę katalityczną obecną na C-końcu. Jest to glikozylotransferaza Golgiego typu II.
Immunogen
glycosyltransferase 8 domain containing 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Polimorfizm rs2535629 w genie ITIH3 (inter-α-trypsin inhibitor heavy chain 3) moduluje poziom ekspresji genu GLT8D1 (glycosyltransferase 8 domain containing 1), który jest wysoki u pacjentów z dużym zaburzeniem depresyjnym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71656
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maya K Sethi et al.
The Journal of biological chemistry, 285(3), 1582-1586 (2009-11-27)
The epidermal growth factor repeats of the Notch receptor are extensively glycosylated with three different O-glycans. O-Fucosylation and elongation by the glycosyltransferase Fringe have been well studied and shown to be essential for proper Notch signaling. In contrast, biosynthesis of
Daimei Sasayama et al.
Journal of psychiatric research, 50, 79-83 (2014-01-01)
A recent genome-wide analysis indicated that a polymorphism (rs2535629) of ITIH3 showed the strongest association signal with susceptibility to psychiatric disorders in Caucasian populations. The aim of the study was to replicate the association of rs2535629 with schizophrenia and major