Kluczowe dokumenty
HPA010587
Sigma-Aldrich
Anti-TIMM21 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C18orf55, Anti-HSPC154, Anti-TIM21
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
LRAVQYTEKLHRSSAKRLLLPYIVLNKACLKTEPSLRCGLQYQKKTLRPRCILGVTQKTIWTQGPSPRKAKEDGSKQVSVHRSQRGGTAVPTSQKVKEAGRD
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
TIMM21 (translocase of inner mitochondrial membrane 21) lub gen C18orf55 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 18q22.3. Jest to białko mitochondrialne.
Immunogen
TIM21-like protein, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko TIMM21 (translokaza wewnętrznej błony mitochondrialnej 21) ulega zróżnicowanej ekspresji w stymulowanych γ-tokotrienolem starzejących się ludzkich diploidalnych fibroblastach.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71655
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mun-Gwan Hong et al.
Journal of human genetics, 55(10), 707-709 (2010-07-30)
We developed and implemented software for the analysis of genome-wide association studies in the context of biological pathway enrichment and have here applied our algorithm to the study of Alzheimer disease (AD). Using genome-wide association data in a large French
Elisa Giovannetti et al.
Journal of the National Cancer Institute, 106(1), djt346-djt346 (2013-12-05)
Loss of 18q22.3 is a prognostic marker in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). This study investigated genes encoded by this cytoband. We studied mRNA/protein expression in radically resected (n = 130) and metastatic patients (n = 50). The role of CYB5A
Suzana Makpol et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2013, 454328-454328 (2013-05-02)
The effect of γ -tocotrienol, a vitamin E isomer, in modulating gene expression in cellular aging of human diploid fibroblasts was studied. Senescent cells at passage 30 were incubated with 70  μ M of γ -tocotrienol for 24 h. Gene expression