Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA010512
Sigma-Aldrich
Anti-CLPS antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Colipase
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
sekwencja immunogenna
NLENGELCMNSAQCKSNCCQHSSALGLARCTSMASENSECSVKTLYGIYYKCPCERGLTCEGDKTIVGSITNTNFGICHDAGR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLPS(1208)
Opis ogólny
CLPS (kolipaza) jest białkiem wydzielniczym trzustki o niskiej masie cząsteczkowej. Białko to składa się ze 112 aminokwasów, które zawierają 17-aminokwasowy peptyd liderowy. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 6 i składa się z trzech eksonów.
Immunogen
Colipase Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CLPS (kolipaza) działa jako kofaktor dla trzustkowej lipazy trójglicerydowej w celu wydajnej hydrolizy lipidów pokarmowych. Jego ekspresja jest zwiększona przez sekretynę i tłuszcze w diecie. Polimorfizm Arg92Cys w tym genie jest związany ze zwiększoną podatnością na cukrzycę typu II. Polimorfizm ten zmniejsza funkcjonalność wobec długołańcuchowych trójglicerydów, co może być możliwą przyczyną cukrzycy typu II.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71985
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M E Lowe et al.
Biochemistry, 29(3), 823-828 (1990-01-23)
Pancreatic lipase hydrolyzes dietary triglycerides to monoglycerides and fatty acids. In the presence of bile salts, the activity of pancreatic lipase is markedly decreased. The activity can be restored by the addition of colipase, a low molecular weight protein secreted
H van Tilbeurgh et al.
Biochimica et biophysica acta, 1441(2-3), 173-184 (1999-11-26)
Colipase is a small protein cofactor needed by pancreatic lipase for the efficient dietary lipid hydrolysis. It binds to the C-terminal, non-catalytic domain of lipase, thereby stabilising an active conformation and considerably increasing the overall hydrophobic binding site. Structural studies
Sheryl D'Silva et al.
Journal of lipid research, 48(11), 2478-2484 (2007-08-24)
Type 2 diabetes mellitus is a multifactorial and polygenic disorder with increasing prevalence. Recently, a polymorphism in the gene encoding procolipase, a cysteine for arginine substitution at position 92, was associated with type 2 diabetes in two human populations. Because
Xunjun Xiao et al.
Journal of lipid research, 54(2), 514-521 (2012-12-04)
Colipase is essential for efficient fat digestion. An arginine-to-cysteine polymorphism at position 92 of colipase (Arg92Cys) associates with an increased risk for developing type-2 diabetes through an undefined mechanism. To test our hypothesis that the extra cysteine increases colipase misfolding
H F Sims et al.
Biochemistry, 31(31), 7120-7125 (1992-08-11)
The digestion of dietary triglycerides occurs in the duodenum through the action of triglyceride lipase, a pancreatic exocrine protein. The activity of pancreatic lipase is inhibited by the bile salts normally found in the gut lumen. Another pancreatic exocrine protein