Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA010083
Sigma-Aldrich
Anti-TIMM17A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-TIM17, Anti-TIM17A, Anti-translocase of inner mitochondrial membrane 17 homolog A (yeast)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
TRFASAQFPNGPQFAEDPSQLPSTQLPSSPFGDYRQYQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TIMM17A(10440)
Opis ogólny
TIMM17A (translocase of inner mitochondrial membrane 17 homolog A) jest członkiem presekwencyjnej translocazy TIM23 kompleksów wewnętrznej błony mitochondrialnej. Jest wysoce konserwatywna u eukariontów. Jest jednym z dwóch genów TIM17 i ulega ekspresji w tkankach dorosłych i płodowych, gdzie tworzy kompleksy z białkiem TIM23.
Immunogen
translocase of inner mitochondrial membrane 17 homolog A (yeast) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TIMM17A (translocase of inner mitochondrial membrane 17 homolog A) jest częścią kompleksów wewnątrzbłonowych, które uczestniczą w błonowej insercji białek mitochondrialnych. Białko to łączy TIM23 z kompleksem PAM i jest odpowiedzialne za dynamikę kompleksu TIM23. Dezaktywacja tego białka prowadzi do zapadnięcia się kanału TIM23 w pojedynczy por. W związku z tym jest ono niezbędne do utrzymania struktury porów i bramkowania napięciowego kanałów TIM23. Zapobiega niestabilności mitochondrialnego (mt)DNA, a tym samym zapobiega utracie mtDNA. W ludzkich rakach piersi jego ekspresja jest powiązana z niekorzystnymi parametrami, w tym stopniem zaawansowania nowotworu, NPI (indeks prognostyczny Nottingham), stadium TNM i dodatnimi węzłami. Tak więc w raku piersi jego ekspresja jest związana ze złym rokowaniem.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71954
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michelina Iacovino et al.
Human molecular genetics, 18(1), 65-74 (2008-10-02)
Maintenance of an intact mitochondrial genome is essential for oxidative phosphorylation in all eukaryotes. Depletion of mitochondrial genome copy number can have severe pathological consequences due to loss of respiratory capacity. In Saccharomyces cerevisiae, several bifunctional metabolic enzymes have been
Mohamed Salhab et al.
Breast cancer (Tokyo, Japan), 19(2), 153-160 (2010-10-26)
Mitochondrial dysfunction can be associated with genomic instability and has been implicated in the pathogenesis of several human malignancies, including breast cancer (BC). The mitochondrial protein, translocase of inner mitochondrial membrane 17 homolog A (TIMM17A) contributes to a pre-protein import
Xiaoen Xu et al.
Proteomics, 10(7), 1374-1390 (2010-03-04)
The proteins involved in breast cancer initiation and progression are still largely elusive. To gain insights into these processes, we conducted quantitative proteomic analyses with 21T series of breast cell lines, which include a normal, primary tumor and a metastatic