Kluczowe dokumenty
HPA009701
Sigma-Aldrich
Anti-SRCIN1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AC115090.8 antibody produced in rabbit, Anti-SNAP-25-interacting protein, Anti-SNIP, Anti-p130Cas-associated protein, Anti-p140Cap
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
NDLEKSVEKIQRDVSHNHRLVPGPELEEKALVLKQLGETLTELKAHFPGLQSKMRVVLRVEVEAVKFLKEEPQRLDGLLKRCRGVTDTLAQIRR
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNIP(80725)
Opis ogólny
SRCIN1 (SRC kinase signaling inhibitor 1) to białko dokujące/adaptorowe, które jest powszechnie znane jako p140Cap (CAS-associated protein). Ulega ono ekspresji wyłącznie w komórkach nabłonkowych, mózgu i jądrach. Składa się z domeny bogatej w tyrozynę, dwóch regionów bogatych w prolinę, domeny zwiniętej w cewkę, dwóch naładowanych domen bogatych w aminokwasy i potencjalnego regionu wiążącego aktynę. Początkowo został rozpoznany jako partner wiążący SNAP-25, białko błony synaptycznej.
Immunogen
Białko związane z p130Cas rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
SRCIN1 (SRC kinase signaling inhibitor 1) bierze udział w tworzeniu i utrzymywaniu synaps w neuronach, a w nowotworach nabłonkowych kontroluje cechy komórek rakowych, w których pośredniczy integryna i czynnik wzrostu. Wchodzi w interakcje z białkiem EB3 śledzącym mikrotubule plus-end. Białko to jest nieobecne w normalnej tkance piersi, a jego ekspresja mRNA działa jako marker złego rokowania w raku piersi. Jest ono bezpośrednim celem miR-374a i niweluje onkogenne działanie miR-374a. miR-374a wycisza SRCIN1 w raku żołądka (GC), co skutkuje zwiększoną proliferacją, migracją i inwazją komórek. Jego ekspresja jest również hamowana przez miR-150 w raku płuc, co prowadzi do zwiększonej proliferacji i migracji komórek. SRCIN1 funkcjonuje jako efektor endofiliny A1, a zaburzenie ich interakcji skutkuje nieprawidłową morfogenezą i dojrzewaniem kręgosłupa.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72468
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniele Repetto et al.
PloS one, 8(1), e54931-e54931 (2013-02-06)
Protein phosphorylation tightly regulates specific binding of effector proteins that control many diverse biological functions of cells (e. g. signaling, migration and proliferation). p140Cap is an adaptor protein, specifically expressed in brain, testis and epithelial cells, that undergoes phosphorylation and
Minghui Cao et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 50(5), 1013-1024 (2014-01-25)
microRNAs (miRNAs) are a class of endogenously expressed, small non-coding RNAs that play an important role in the regulation of gene expression at the post-transcriptional level. Dysregulation of miRNAs is associated with a variety of diseases, including lung cancer. In
S Kennedy et al.
British journal of cancer, 98(10), 1641-1645 (2008-05-14)
The prevalence and clinical relevance of SNIP/p140Cap has not been extensively investigated. Here SNIP/p140Cap mRNA expression was studied in 103 breast tumour biopsies, where it was detected in approximately 37% of tumour specimens, but not in any normal breast specimens.
Xinyun Xu et al.
FEBS letters, 589(3), 407-413 (2015-01-03)
MicroRNAs (miRNAs) play a prominent role in gastric cancer (GC) initiation and progression. In this study, we found that miR-374a expression was up-regulated in human GC cell lines and tissues. Inhibition of miR-374a suppressed GC cell proliferation, migration and invasion
Yanrui Yang et al.
Cell research, 25(4), 496-516 (2015-03-17)
Dendritic spines are actin-rich membrane protrusions that are the major sites of excitatory synaptic input in the mammalian brain, and their morphological plasticity provides structural basis for learning and memory. Here we report that endophilin A1, with a well-established role