Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA009065
Sigma-Aldrich
Anti-SOX7 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Transcription factor SOX-7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SPLHCSHPLGSLALGQSPGVSMMSPVPGCPPSPAYYSPATYHPLHSNLQAHLGQLSPPPEHPGFDALDQLSQVELLGDMDRNEFDQYLNTPGHPDSATGAMALSGHVPVSQVTPTGPTETSLISVLADATATYYNSYS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOX7(83595)
Opis ogólny
SOX7 (Sex-determining region Y-box 7) jest czynnikiem transkrypcyjnym należącym do rodziny SOX. Należy do podgrupy SOX F, która zawiera również SOX17 i SOX18. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 8p23.1.
Immunogen
Transcription factor SOX-7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
SOX7 (Sex-determining region Y-box 7) bierze udział w wielu procesach rozwojowych, takich jak hematopoeza, różnicowanie endodermy, waskulogeneza, kardiogeneza i miogeneza. Gen ten ulega delecji w niedrobnokomórkowym raku płuc (NSCLC) i działa jako supresor nowotworu w raku jelita grubego i prostaty. Tylko Sox7 jest w stanie transkrypcyjnie podnieść ekspresję SOX4. Skutkuje to jednak zahamowaniem aktywacji aktywowanej przez Sox4 transkrypcji napędzanej przez β-kateninę/TCF (czynnik transkrypcyjny) 4. SOX7 działa również w złożonej pętli sprzężenia zwrotnego, w której aktywacja SOX4 powoduje zahamowanie jego własnej aktywności promotora. Działa jako supresor nowotworu poprzez szlak Wnt/β-katenina, a inaktywacja w raku jajnika prowadzi do złośliwości i supresji nowotworu. Hamuje hepatokarcynogenezę, a zatem może mieć potencjał jako cel terapeutyczny.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70981
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takahide Hayano et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 32, 17-17 (2013-04-06)
SOX7 is a transcription factor belonging to the SOX family. Its role in lung cancer is unknown. In this study, whole genomic copy number analysis was performed on a series of non-small cell lung cancer (NSCLC) cell lines and samples
Huidi Liu et al.
Journal of ovarian research, 7, 87-87 (2014-10-10)
Products of the SOX gene family play important roles in the life process. One of the members, SOX7, is associated with the development of a variety of cancers as a tumor suppression factor, but its relevance with ovarian cancer was
Lu Wang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(1), 254-263 (2018-06-30)
SOX7 (SRY-related high mobility group box 7), a high mobility group protein, is reported to be down-regulated in several cancer types, which indicates an important role in tumorigenesis; however, its biologic role in renal cell carcinoma (RCC) pathogenesis remains unknown.
Xuechao Jiang et al.
Clinical science (London, England : 1979), 135(6), 829-846 (2021-03-16)
The endothelial-to-mesenchymal transition (EndMT) is a critical process that occurs during the development of the outflow tract (OFT). Malformations of the OFT can lead to the occurrence of conotruncal defect (CTD). SOX7 duplication has been reported in patients with congenital
Makoto Saegusa et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 92(4), 511-521 (2012-01-11)
Sox factors function as either activators or repressors of β-catenin/TCF transcription depending on the cellular context and associated interacting proteins. Our previous study provided evidence that alteration in β-catenin signaling is an essential event during transdifferentiation toward the morular phenotype