Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA008994
Sigma-Aldrich
Anti-CFAP36 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-CCDC104, Anty-MGC15407
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VHSSEAAIMNNSQGDGEHFAHPPSEVKMHFANQSIEPLGRKVERSETSSLPQKGLKIPGLEHASIEGPIANLSVLGTEELRQREHYLKQKRDKLMSMRKDMRTKQIQNMEQKGKPTGE
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko 104 zawierające domenę zwojową (CCDC104) jest białkiem o szerokiej ekspresji, które jest zlokalizowane głównie w jądrze, a także w cytoplazmie. Składa się z regionu zwiniętej cewki na C-końcu, a następnie dwóch α-helis i domeny BART (wiążącej Arl2) na N-końcu.
Immunogen
białko związane z rzęskami i wici 36
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko 104 zawierające domenę zwojową (CCDC104), powszechnie znane jako CFAP36 (białko 36 związane z rzęskami i wici), funkcjonuje jako partner wiążący białko rzęskowe Arl3 (czynnik podobny do ADP-rybozylacji 3).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71512
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CCDC104 Antibodies and Mitosis of Cancer Cells.
T W Eichler et al.
Scandinavian journal of immunology, 87(2), 109-110 (2017-12-02)
Mandy Lokaj et al.
Structure (London, England : 1993), 23(11), 2122-2132 (2015-10-13)
Cilia are small antenna-like cellular protrusions critical for many developmental signaling pathways. The ciliary protein Arl3 has been shown to act as a specific release factor for myristoylated and farnesylated ciliary cargo molecules by binding to the effectors Unc119 and
Cecilie Totland et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 59(2), 231-237 (2009-08-15)
Patients with cancer may develop paraneoplastic neurological syndromes (PNS) in which onconeural antibodies are important diagnostic findings. As the functional role of onconeural antibodies is largely unknown, insight gained by identifying associated antibodies may help to clarify the pathogenesis of