Merck
HPA008834
Sigma-Aldrich
Anti-TSHZ3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Teashirt homolog 3 antibody produced in rabbit, Anti-Zinc finger protein 537 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
TNFHAMEELVKKVTEKVAKVEEKMKEPDGKLSPPKRATPSPCSSEVGEPIKMEASSDGGFRSQENSPSPPRDGCKDGSPLAEPVENGKELVKPLASSLSGSTAIITDHP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSHZ3(57616)
Opis ogólny
TSHZ3 (teashirt zinc finger homeobox 3) to białko homeobox, które należy do 3-członowej rodziny Teashirt. Białko to składa się z wielu motywów palca cynkowego, z szerokimi odstępami między nimi. Wykazuje silną ekspresję w spokojnych komórkach satelitarnych mięśni szkieletowych dorosłych myszy oraz w komórkach satelitarnych regenerujących się mięśni. U ludzi jest składnikiem kompleksu wyciszającego geny kaspazy-4.
Immunogen
Teashirt homolog 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TSHZ3 (teashirt zinc finger homeobox 3) jest jednym z najbardziej regulowanych w dół genów w nowotworach, a jego ekspresja jest tłumiona przez metylację we wszystkich liniach komórkowych raka piersi i prostaty. Myszy z zerową mutacją tego genu mają wrodzoną niedrożność połączenia miedniczkowo-moczowodowego, z nieprawidłowościami w różnicowaniu mięśni gładkich. Charakteryzuje się również brakiem perystaltyki w proksymalnym odcinku moczowodu. Białko to, wraz z SOX9 (Sry-related HMG box), reguluje różnicowanie komórek mięśni gładkich moczowodu poprzez hamowanie aktywności miokardyny. Kontroluje różnicowanie mięśni szkieletowych, gdzie oddziałuje z BAF57 (BRG1-associated factor 57) w celu kontrolowania aktywności MyoD na promotorze miogeniny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70903
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elise Martin et al.
PloS one, 8(5), e63721-e63721 (2013-05-15)
Smooth muscle cells are of key importance for the proper functioning of different visceral organs including those of the urogenital system. In the mouse ureter, the two transcriptional regulators TSHZ3 and SOX9 are independently required for initiation of smooth muscle
Miyako Yamamoto et al.
PloS one, 6(3), e17149-e17149 (2011-03-23)
Neoplastic cells harbor both hypomethylated and hypermethylated regions of DNA. Whereas hypomethylation is found mainly in repeat sequences, regional hypermethylation has been linked to the transcriptional silencing of certain tumor suppressor genes. We attempted to search for candidate genes involved
Hervé Faralli et al.
The Journal of biological chemistry, 286(26), 23498-23510 (2011-05-06)
In adult muscles and under normal physiological conditions, satellite cells are found in a quiescent state but can be induced to enter the cell cycle by signals resulting from exercise, injury-induced muscle regeneration, or specific disease states. Once activated, satellite