Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA008819
Sigma-Aldrich
Anti-PEBP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HCNPpp, Anti-Neuropolypeptide h3, Anti-PEBP-1, Anti-Phosphatidylethanolamine-binding protein 1, Anti-Prostatic-binding protein, Anti-RKIP, Anti-Raf kinase inhibitor protein
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
PTQVKNRPTSISWDGLDSGKLYTLVLTDPDAPSRKDPKYREWHHFLVVNMKGNDISSGTVLSDYVGSGPPKGTGLHRYVWLVYEQDRPLKCDEPILSNRSGDHRGKFKVASFRKKYELRAPVAGTCYQAEWDDYVPKLY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PEBP1(5037)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PEBP1 (białko wiążące fosfatydyloetanoloaminę 1), zwane również białkiem hamującym kinazę Raf (RKIP), należy do klasy białek PEBP. Klasa ta została początkowo zidentyfikowana jako klasa białek specyficznie oddziałujących z fosfolipidem fosfatydyloetanoloaminy. Klasa ta zawiera dwóch członków - PEBP1 i PEBP4. Białko to występuje w wielu konformacjach i ma masę cząsteczkową 21 kDa.
Immunogen
Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PEBP1 (białko wiążące fosfatydyloetanoloaminę 1) wiąże się i zapobiega fosforylacji białka Raf-1, które jest supresorem szlaku kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK). W ten sposób pośrednio zapobiega aktywacji sygnalizacji kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym MAPK (ERK) i działa jako białko przeciwzapalne. Dlatego interakcja białka PEBP1 z fosfolipidami, białkami i kwasami tłuszczowymi może odgrywać rolę w astmie i cukrzycy. Działa również jako negatywny regulator sygnalizacji β-adrenergicznej i sygnalizacji NFκB oraz działa jako regulator kinomu ssaków. Inaktywacja tego genu może skutkować rakiem z przerzutami, nieprawidłowościami chromosomalnymi, zespołem ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej, chorobą serca i chorobą Alzheimera. Utrata jego funkcji prowadzi również do kolonizacji przez Helicobacter pylori, co prowadzi do śmierci komórek nabłonka żołądka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71549
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinming Zhao et al.
Critical reviews in oncogenesis, 19(6), 497-504 (2015-01-20)
The inflammatory response plays an important role in host defense and maintenance of homeostasis, while imbalances in these responses can also lead to pathologic disease processes. Emerging data show that RKIP interacts with multiple signaling molecules that may potentiate multiple
John J Skinner et al.
Critical reviews in oncogenesis, 19(6), 483-488 (2015-01-20)
Raf kinase inhibitory protein (RKIP) is a highly conserved regulator of many signaling networks whose loss or inactivation can lead to a variety of disease states. The multifaceted roles played by RKIP are enabled by an allosteric structure that is
Sahl Khalid Bedri et al.
PloS one, 14(5), e0217208-e0217208 (2019-05-30)
Multiple sclerosis (MS) treatment options have improved significantly over the past decades, but the consequences of MS can still be devastating and the needs for monitoring treatment surveillance are considerable. In the current study we used affinity proteomics technology to
Pascal Schlage et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 14(12), 3234-3246 (2015-10-18)
Matrix metalloproteinases (MMPs) are important players in skin homeostasis, wound repair, and in the pathogenesis of skin cancer. It is now well established that most of their functions are related to processing of bioactive proteins rather than components of the