Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA008770
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM176A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Hepatocellular carcinoma-associated antigen 112, Anti-Transmembrane protein 176A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
MGTADSDEMAPEAPQHTHIDVHIHQESALAKLLLTCCSALRPRATQAR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
TMEM176A (białko transmembranowe 176A) należy do rodziny białek MS4A (membrane spanning 4A) i CD20. Zostało rozpoznane w badaniu przesiewowym w raku wątrobowokomórkowym (HCC) pod kątem antygenów związanych z nowotworem. U myszy białko to ulega preferencyjnej ekspresji w tkankach limfoidalnych, takich jak węzły chłonne, grasica, szpik kostny i śledziona. Białko to jest zlokalizowane w przedziałach wewnątrzkomórkowych i błonie plazmatycznej.
Immunogen
Transmembrane protein 176A recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Ekspresja i transkrypcja genu TMEM176A (białka transmembranowego 176A) jest zmieniona w wielu nowotworach. Jest ona silnie podwyższona w komórkach raka płuc. Białko to ma potencjał jako marker raka piersi, chłoniaka i czerniaka oraz raka wątrobowokomórkowego (HCC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71471
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hongxia Li et al.
Epigenomics, 13(17), 1403-1419 (2021-09-25)
Aim: The role of TMEM176A methylation in lung cancer and its therapeutic application remains unclear. Materials and methods: Nine lung cancer cell lines and 123 cases of cancer tissue samples were employed. Results:TMEM176A was methylated in 53.66% of primary lung
Multiomic landscape of immune pathogenesis in Kimura's disease.
Wu, et al.
iScience, 26, 106559-106559 (2023)
Hongxia Li et al.
Clinical epigenetics, 10(1), 137-137 (2018-11-08)
The role of TMEM176A in human hepatocellular carcinoma (HCC) is unknown. This study explored the epigenetic regulation and function of TMEM176A in human HCC. Twelve HCC cell lines and 126 cases of primary cancer were analyzed. Methylation-specific PCR, immunohistochemistry, flow
Math P Cuajungco et al.
Acta histochemica, 114(7), 705-712 (2012-01-17)
Transmembrane (TMEM)-176A and 176B proteins belong to the MS4A family of proteins whose function in the immune system remains unclear. TMEM176A transcripts were previously shown to be elevated in liver cancer or kidney tissue with proteinuria, while marked changes in