Merck
HPA008741
Sigma-Aldrich
Anti-AGFG1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Arf-GAP domain and FG repeats-containing protein 1, Anti-HIV-1 Rev-binding protein, Anti-Nucleoporin-like protein RIP, Anti-Rev-interacting protein, Anti-Rev/Rex activation domain-binding protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PQSTATANFANFAHFNSHAAQNSANADFANFDAFGQSSGSSNFGGFPTASHSPFQPQTTGGSAASVNANFAHFDNFPKSSSADFGTFNTSQSHQTASAVSKVSTNKAGLQTADKYAALANLDNIFSAG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AGFG1(3267)
Opis ogólny
Gen AGFG1 (ArfGAP with FG repeats 1) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2q36.3 i ulega wysokiej ekspresji w wielu ludzkich tkankach. Oddziałuje z białkiem Rev ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) w jego domenie aktywacyjnej.
Immunogen
Arf-GAP domain and FG repeats-containing protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
AGFG1 (ArfGAP z powtórzeniami FG 1) jest niezbędny do transportu jądrowego RNA kierowanego przez HIV (ludzki wirus niedoboru odporności). Jest również zaangażowany w transport genomu wirusa grypy A z jądra gospodarza do błony komórkowej. Polimorfizmy w tym genie są powiązane z nasileniem nadreaktywności dróg oddechowych (AHR), która jest główną cechą astmy. Białko to bierze udział w endocytozie, gdzie działa jako partner substratu kinazy tyrozynowej EPS15 (epidermal growth factor receptor pathway substrate 15). Podczas spermatogenezy białko to pośredniczy w fuzji pęcherzyka preakrosomalnego wymaganego do utworzenia akrosomu.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70274
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Blanca E Himes et al.
BMC medical genetics, 14, 86-86 (2013-08-30)
Airway hyperresponsiveness (AHR), a primary characteristic of asthma, involves increased airway smooth muscle contractility in response to certain exposures. We sought to determine whether common genetic variants were associated with AHR severity. A genome-wide association study (GWAS) of AHR, quantified
Mathilde Chaineau et al.
The Journal of biological chemistry, 283(49), 34365-34373 (2008-09-30)
Human immunodeficiency virus Rev-binding protein (HRB), also called human Rev-interacting protein (hRIP) or Rev/Rex activation domain binding (RAB) is a partner of the tyrosine kinase substrate EPS15, and it has been recovered in the AP-2 interactome. EPS15 and AP-2 are