Merck
HPA008732
Sigma-Aldrich
Anti-MUTYH antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-A/G-specific adenine DNA glycosylase, Anti-MutY homolog, Anti-hMYH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
PDVEECAPNTGQCHLCLPPSEPWDQTLGVVNFPRKASRKPPREESSATCVLEQPGALGAQILLVQRPNSGLLAGLWEFPSVTWEPSEQLQRKALLQELQRWA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUTYH(4595)
Opis ogólny
MUTYH (mutY glikozylaza DNA) jest kluczowym enzymem ludzkiego systemu naprawy DNA. Ulega ekspresji w kilku izoformach, z których dwie są dominujące - mitochondrialna typu 1 i jądrowa typu 2. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1p34.1 i zajmuje 11,2 kb.
Immunogen
A/G-specific adenine DNA glycosylase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MUTYH (mutY glikozylaza DNA) jest częścią naprawy wycięcia zasady inicjowanej przez glikozylazę DNA, gdzie katalizuje wycięcie nieprawidłowo sparowanej adeniny z 8-hydroksyguaniną (8OHG) w dwuniciowym DNA. Bialleliczne inaktywujące mutacje linii zarodkowej w tym genie są odpowiedzialne za polipowatość związaną z MUTYH, która powoduje liczne polipy jelita grubego i raka. Badania przeprowadzone u japońskiego pacjenta wykazały, że wariant p.Arg109Trp tego genu powoduje dysfunkcję enzymu MUTYH. Skutkuje to rakiem jelita grubego o wczesnym początku. Inaktywacja tego genu prowadzi do niestabilności genetycznej w liniach komórek limfoblastoidalnych, która jest zależna od stopnia inaktywacji. Bialleliczne mutacje w tym genie są również odpowiedzialne za zespół Lyncha (LLS), który charakteryzuje się nowotworami zawierającymi niedobór naprawy niedopasowania (MMR), bez związku z mutacjami linii zarodkowej lub somatyczną metylacją genów MMR.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71064
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesca Grasso et al.
Human molecular genetics, 23(14), 3843-3852 (2014-02-27)
The MUTYH DNA glycosylase counteracts mutagenesis by removing adenine misincorporated opposite DNA 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine (8-oxodG). Biallelic germline mutations in MUTYH cause the autosomal recessive MUTYH-associated polyposis (MAP). The impact on genetic instability of the p.Tyr179Cys and p.Arg245His MUTYH variants was evaluated
Adela Castillejo et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 50(13), 2241-2250 (2014-06-24)
Individuals with tumours showing mismatch repair (MMR) deficiency not linked to germline mutations or somatic methylation of MMR genes have been recently referred as having 'Lynch-like syndrome' (LLS). The genetic basis of these LLS cases is unknown. MUTYH-associated polyposis patients
Kazuya Shinmura et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2014, 617351-617351 (2014-05-07)
The biallelic inactivation of the 8-hydroxyguanine repair gene MUTYH leads to MUTYH-associated polyposis (MAP), which is characterized by colorectal multiple polyps and carcinoma(s). However, only limited information regarding MAP in the Japanese population is presently available. Since early-onset colorectal cancer
Giovana T Torrezan et al.
BMC medical genetics, 12, 128-128 (2011-10-04)
MUTYH-associated polyposis (MAP) is a recessive, hereditary, colorectal cancer-predisposing syndrome caused by biallelic mutations in the MUTYH gene. Most MUTYH pathogenic variants are missense mutations, and until recently no gross genomic deletions had been described. We have identified a large