Merck
HPA008723
Sigma-Aldrich
Anti-FOXJ2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Fork head homologous X antibody produced in rabbit, Anti-Forkhead box protein J2 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
ELMESLRQAEQKNWTLDQHHIANLCDSLNHFLTQTGHVPPQGGTHRPPAPARIADSCALTSGKQESAMSQVNSYGHPQAPHLYPGPSPMYPIPTQDSAGYNRPAHHMVPRPSVPPPGANEEIPDDFDWDLI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXJ2(55810)
Opis ogólny
FOXJ2 (forkhead box J2) jest czynnikiem transkrypcyjnym głowy widelca ssaków, który ma szeroki zakres ekspresji w dorosłych tkankach. Ulega również ekspresji podczas etapów rozszczepienia rozwoju przedimplantacyjnego. Białko to składa się z 574 aminokwasów. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 12p13.31. Jego N- i C-końce zawierają dwie reszty tyrozyny i region podstawowych aminokwasów, które kierują go do jądra, gdzie jest zlokalizowany. Jest on alternatywnie dzielony na dwa warianty - FHX.S i FHX.L, przy czym FHK.L jest większą formą i silniejszym transaktywatorem.
Immunogen
Forkhead box protein J2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FOXJ2 (forkhead box J2) ułatwia różnicowanie komórek progenitorowych śródbłonka (EPC) podczas stresu, gdy działa na nie mikroRNA-34a (miR-34a). W tkankach raka piersi kontroluje EMT (przejście epitelialno-mezenchymalne) poprzez kontrolowanie E-caheryny i wimentyny. W ten sposób zapobiega przerzutom w komórkach raka piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70848
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maurizio Zuccotti et al.
Human reproduction (Oxford, England), 24(9), 2225-2237 (2009-05-30)
Our knowledge of what determines the mammalian oocyte developmental competence is meagre. By comparing the transcriptional profiles of developmentally competent surrounded nucleolus (SN) and incompetent not surrounded nucleolus (NSN) mouse MII oocytes, we recently demonstrated that Oct-4 and Stella are
María Ana Gómez-Ferrería et al.
Journal of molecular biology, 329(4), 631-644 (2003-06-06)
FOXJ2 is a fork head transcriptional activator, the expression of which starts very early in embryonic development and it is distributed widely in the adult. Here, we describe the characterization of domains that are important for its function. FOXJ2 is
Yingying Wang et al.
Journal of cellular biochemistry, 113(8), 2729-2737 (2012-03-24)
The prognosis of breast cancer patients with metastases is generally poor, so it is essential to elucidate related molecules mechanisms. Forkhead Box J2 (FOXJ2) is a member of Forkhead Box transcription factors, many of which have been reported to participate
Bin-Bin Cheng et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 74, 4-12 (2014-05-06)
Flow shear stress plays important roles in modulating differentiation of endothelial progenitor cells (EPCs). MicroRNAs are crucial for diverse cellular processes, but the expressions and functions of microRNAs in EPCs responding to mechanical stimuli remain unclear. We sought to determine
C Pérez-Sánchez et al.
The Journal of biological chemistry, 275(17), 12909-12916 (2000-04-25)
The HNF3/fork head family includes a large number of transcription factors that share a structurally related DNA binding domain. Fork head factors have been shown to play important roles both during development and in the adult. We now describe the