Merck
HPA008707
Sigma-Aldrich
Anti-FKBP7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FK506-binding protein 7 precursor, Anti-FKBP-23, Anti-PPIase, Anti-Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, Anti-Rotamase
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AEGKIPPDATLIFEIELYAVTKGPRSIETFKQIDMDNDRQLSKAEINLYLQREFEKDEKPRDKSYQDAVLEDIFKKNDHDGDGFISPKEYNVYQHDEL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FKBP7(51661)
Opis ogólny
FKBP7 (białko wiążące FK506 7) jest członkiem rodziny izomeraz cis/trans peptydylo-prolilowych zwanych FKBP, które wiążą się z lekiem immunosupresyjnym FK506. Białko to jest zlokalizowane w retikulum endoplazmatycznym (ER) i zawiera domeny EF-hand na swoim C-końcu. Jest to glikoproteina z dominującą ekspresją w płucach, sercu i jądrach.
Immunogen
FK506-binding protein 7 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FKBP7 (białko wiążące FK506 7) wiąże się z Bip (białko wiążące immunoglobuliny) w retikulum endoplazmatycznym (ER), a zatem może mieć działanie regulacyjne na białko Bip.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71665
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Nakamura et al.
Genomics, 54(1), 89-98 (1998-11-10)
We have identified and characterized a cDNA encoding a novel FK506-binding protein (FKBP), named FKBP23, from mouse heart by the signal sequence trap method. The deduced amino acid sequence has significant homology to other FKBP family members around the peptidylprolyl
Xiaobin Zhang et al.
FEBS letters, 559(1-3), 57-60 (2004-02-13)
FK506 binding protein 23 from mouse (mFKBP23) is a peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (PPIase) from the endoplasmic reticulum (ER), which consists of an N-terminal PPIase domain and a C-terminal domain with Ca(2+) binding sites. The assay of adsorption from ER extract
Charles E Patterson et al.
Genomics, 79(6), 881-889 (2002-05-31)
FK506-binding proteins (FKBPs) are peptidyl-prolyl cis/trans isomerases PPIases) that bind the immunosuppressive drug FK506. Of the many eukaryotic FKBPs that have been identified, FKBP65 is an endoplasmic reticulum-localized protein that associates with tropoelastin in the secretory pathway. Unlike any other