Merck
HPA008599
Sigma-Aldrich
Anti-TAF4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-TAF(II)135 antibody produced in rabbit, Anti-TAFII-130 antibody produced in rabbit, Anti-TAFII-135 antibody produced in rabbit, Anti-TAFII130 antibody produced in rabbit, Anti-TAFII135 antibody produced in rabbit, Anti-TBP-associated factor 4 antibody produced in rabbit, Anti-Transcription initiation factor TFIID 135 kDa subunit antibody produced in rabbit, Anti-Transcription initiation factor TFIID subunit 4 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
VLVRSENGQLLMIPQQALAQMQAQAHAQPQTTMAPRPATPTSAPPVQISTVQAPGTPIIARQVTPTTIIKQVSQAQTTVQPSATLQRSPGVQPQLVLGGAAQTASLGTATAVQTGTPQRTVPGATTTSSAATETMENVKKCK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAF4(6874)
Opis ogólny
TAF4 (TATA-box binding protein associated factor 4) jest składnikiem kompleksu czynnika transkrypcyjnego TFIID, który stanowi istotną część maszynerii transkrypcyjnej. TFIID zawiera białko wiążące TATA (TBP) i 14 TAF. Zawiera dwie kopie TAF4. N-koniec TAF4 zawiera konserwatywną domenę bogatą w glutaminę. Jego rdzeń składa się z domeny koaktywatora TAF4-homologii ETO-TAFH/CRI/NHR1 (TAFH), a jego C-koniec zawiera domenę podobną do histonu (CRII).
Immunogen
Transcription initiation factor TFIID subunit 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TAF4 (TATA-box binding protein associated factor 4) jest odpowiedzialny za utrzymanie stabilności strukturalnej kompleksu TFIID. Pośredniczy w interakcjach z białkami CREB (cAMP response element-binding) i Sp1 (białko specyficzności), a ponieważ jest częścią sygnalizacji Wnt, odgrywa rolę w określaniu losów komórek oraz różnicowaniu i rozwoju. Jego kontrolowana degradacja jest związana z prawidłowym różnicowaniem męskich komórek płciowych, a TAF4b jest niezbędny do rozwoju oocytów i spermatogenezy. Oddziałuje z funkcją aktywacji-2 (AF-2) i indukuje transkrypcję receptorów kwasu retinowego, witaminy D3 i hormonów tarczycy. Jest również zaangażowany w regulację neurongenezy i różnicowania neuronów, gdzie współdziała z TP53 i niekanoniczną sygnalizacją Wnt.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70914
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jekaterina Kazantseva et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 55(1), 160-166 (2014-04-04)
Expression of general transcription factor and co-activator TAF4 varies during development and in the processes of cell differentiation with suggested connection to neurodegenerative diseases. Here, we show that expression of TAF4 alternative splice variants is different in various regions of
G Mengus et al.
Genes & development, 11(11), 1381-1395 (1997-06-01)
We report for the first time the cloning of a complete cDNA encoding the human TFIID subunit hTAF(II)135 (hTAF(II)130). Full-length hTAF(II)135 comprises 1083 amino acids and contains two conserved domains present also in dTAF(II)110 and hTAF(II)105. We show that expression
Jekaterina Kazantseva et al.
PloS one, 8(10), e74799-e74799 (2013-10-08)
Transcription factor IID (TFIID) activity can be regulated by cellular signals to specifically alter transcription of particular subsets of genes. Alternative splicing of TFIID subunits is often the result of external stimulation of upstream signaling pathways. We studied tissue distribution