Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA008576
Sigma-Aldrich
Anti-IGDCC4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AC105129.4, Anti-DDM36, Anti-NP_066013.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VEDRAEVHSLMGGGVSEGRSHSKRKISWAQPSGLSWAGSWAGCELPQAGPRPALTRALLPPAGTGQTLLLQALVYDAIKGNGRKKSPPACRNQVEAEVIVHSDFSASNGNPDLHLQDLEPEDPLPPEAPDLISGVGD
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOPE(57722)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Członek podklasy 4 nadrodziny immunoglobulin DCC (IGDCC4) zawiera cztery domeny immunoglobulin, pojedynczą domenę transbłonową, pięć powtórzeń fibronektyny typu III i domenę cytoplazmatyczną. Ulega ekspresji podczas rozwoju embrionalnego w różnych tkankach, takich jak notochord, rozwijające się mięśnie szkieletowe i układ nerwowy. IGDCC4 jest wykrywany w hipokampie dorosłego mózgu. Gen kodujący to białko znajduje się na chromosomie 15.
Immunogen
Neighbor of punc e11 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Członek podklasy 4 nadrodziny immunoglobulin DCC (IGDCC4) przyczynia się do charakterystyki powierzchni komórek w rozwijających się komórkach mięśniowych i wykazano, że odgrywa rolę w układzie nerwowym, który powstaje późno w ciąży.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71762
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cloning and expression of nope, a new mouse gene of the immunoglobulin superfamily related to guidance receptors.
JM Salbaum and C Kappen
Genomics, 64(1), 15-23 (2000)