Kluczowe dokumenty
HPA008527
Sigma-Aldrich
Anti-FHDC1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FH2 domain-containing protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
EHELVTGLAQFNLQGSQGMEETSQLTLSDFSPMELESVGHRGPQSLSASSSSLTPMGRDALGSLSPALEDGKAAPDEPGSAALGSVGSSDPENKDPRPLFCISDTTDCSLTLDCSEGTDSRPRGGDPEEGGEGDGSMSSGV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FHDC1(85462)
Opis ogólny
Gen kodujący białko 1 zawierające domenę FH2 (FHDC1) jest zlokalizowany na chromosomie 4q31.3. Zawiera 1143 aminokwasów. W N-końcowej części białka znajdują się domeny FH1 i FH2, a w C-końcowej domeny FDCH1, FDCH2, FDCH3, FDCH4 i FDCH5.
Immunogen
FH2 domain-containing protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70048
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masuko Katoh et al.
International journal of molecular medicine, 13(6), 929-934 (2004-05-13)
Formin homology proteins, implicated in organogenesis and carcinogenesis, are actin regulators with scaffold function. FMNL1, FMNL2, FMNL3, DIAPH1, DIAPH2, DIAPH3, DAAM1 and DAAM2 are FDD-type Formin homology proteins, while FHOD1, FHOD3, GRID2IP, Fmn1 and Fmn2 are non-FDD-type Formin homology proteins.
Sarah J Copeland et al.
Molecular biology of the cell, 29(13), 1611-1627 (2018-05-10)
A primary cilium is found on most mammalian cells, where it acts as a cellular antenna for the reception of both mechanical and chemical signals. A variety of diseases are associated with defective ciliogenesis, reflecting the ubiquity of the function