Kluczowe dokumenty
HPA008476
Sigma-Aldrich
Anti-MAP4K4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HPK/GCK-like kinase HGK antibody produced in rabbit, Anti-MAPK/ERK kinase kinase kinase 4 antibody produced in rabbit, Anti-MEK kinase kinase 4 antibody produced in rabbit, Anti-MEKKK 4 antibody produced in rabbit, Anti-Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4 antibody produced in rabbit, Anti-Nck-interacting kinase antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
AEPQVQWSHLASLKNNVSPVSRSHSFSDPSPKFAHHHLRSQDPCPPSRSEVLSQSSDSKSEAPDPTQKAWSRSDSDEVPPRVPVRTTSRSPVLSRRDSPLQGSGQQNSQAGQRNSTSSI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP4K4(9448)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kinaza białkowa aktywowana mitogenami 4 (MAP4K4) jest kinazą serynowo-treoninową należącą do rodziny STE20/MAP4K.
Immunogen
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza kinazy białkowej aktywowanej mitogenami 4 (MAP4K4) fosforyluje białko SMAD 1 (SMAD1) na Thr-322. Jest to również efektor Rap2, który jest białkiem wiążącym GTP, które pośredniczy w aktywacji c-Jun N-końcowych kinaz (JNK). Poprzez aktywację innych białek, MAP4K4 fosforyluje JNK. Zasadniczo MAP4K4 reguluje zmiany transkrypcyjne, organizację cytoszkieletu i progresję cyklu komórkowego w odpowiedzi na sygnały zewnątrzkomórkowe.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71403
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jocelyn H Wright et al.
Molecular and cellular biology, 23(6), 2068-2082 (2003-03-04)
HGK (hepatocyte progenitor kinase-like/germinal center kinase-like kinase) is a member of the human STE20/mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase family of serine/threonine kinases and is the ortholog of mouse NIK (Nck-interacting kinase). We have cloned a novel splice variant of
Karim Bouzakri et al.
The Journal of biological chemistry, 282(11), 7783-7789 (2007-01-18)
Tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) induces skeletal muscle insulin resistance by impairing insulin signaling events involved in GLUT4 translocation. We tested whether mitogenic-activated protein kinase kinase kinase kinase isoform 4 (MAP4K4) causes the TNF-alpha-induced negative regulation of extracellular signal-regulated kinase-1/2 (ERK-1/2)
John J Liang et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 14(21), 7043-7049 (2008-11-05)
Mitogen-activated protein 4 kinase 4 (MAP4K4) is a serine/threonine kinase and belongs to the mammalian STE20/MAP4K family. Recent studies have shown that MAP4K4 is overexpressed in many types of human cancer and cancer cell lines. MAP4K4 plays an important role
Satoshi Kaneko et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(27), 11127-11132 (2011-06-22)
The level of TGF-β/bone morphogenetic protein (BMP) signaling through Smad is tightly regulated to ensure proper embryonic patterning and homeostasis. Here we show that Smad activation by TGF-β/BMP is blocked by a highly conserved phosphorylation event in the α-helix 1
Anthony E Rizzardi et al.
BMC cancer, 14, 244-244 (2014-04-09)
Prognostic multibiomarker signatures in prostate cancer (PCa) may improve patient management and provide a bridge for developing novel therapeutics and imaging methods. Our objective was to evaluate the association between expression of 33 candidate protein biomarkers and time to biochemical