Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA008472
Sigma-Aldrich
Anti-SKIL antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
SNO, SnoA, SnoN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SKIL(6498)
Immunogen
SKI-like proto-oncogene Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST)
Sekwencja
SPDKRTCHWGFESAKWHCYLHVNQKYLGTPEEKKLKIILEEMKEKFSMRSGKRNQSKTDAPSGMELQSWYPVIKQEGDHVSQTHSFLHPSYYLYMCDKVVAPNVSLTSAVSQSKELTKTEASKSISRQSEKAHSSGKLQ
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Protoonkogen podobny do SKI (SKIL) jest regulatorem sygnalizacji Smad. W jądrze wiąże się ze Smad2, Smad3 i Smad4 i hamuje ich zdolność do aktywacji transkrypcji genów docelowych TGF-β w sposób ujemnego sprzężenia zwrotnego. Odbywa się to poprzez zakłócenie tworzenia heteromerycznego kompleksu Smad i rekrutację kompleksu korepresora transkrypcji do promotorów reagujących na TGF-β. Hamuje również wiązanie koaktywatora transkrypcyjnego p300/CBP 2. SKIL jest zaangażowany w indukowaną przez TGF-β proliferację i transformację fibroblastów zawierających powtórzenia ankyryny 2B (AKR-2B) i kinazy związanej z nik (NRK). Cytoplazmatyczny SKIL bierze udział w antagonizowaniu sygnalizacji TGF-β poprzez sekwestrację białek Smad w cytoplazmie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71147
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qingwei Zhu et al.
Molecular and cellular biology, 25(24), 10731-10744 (2005-11-30)
Transforming growth factor beta (TGF-beta) was originally identified by virtue of its ability to induce transformation of the AKR-2B and NRK fibroblasts but was later found to be a potent inhibitor of the growth of epithelial, endothelial, and lymphoid cells.
Ariel R Krakowski et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(35), 12437-12442 (2005-08-20)
TGF-beta is a ubiquitously expressed cytokine that signals through the Smad proteins to regulate many diverse cellular processes. SnoN is an important negative regulator of Smad signaling. It has been described as a nuclear protein, based on studies of ectopically