Merck
HPA008352
Sigma-Aldrich
Anti-ARPC2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Actin-related protein 2/3 complex subunit 2, Anti-Arp2/3 complex 34 kDa subunit, Anti-p34-ARC
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
TVVFSTVFKDDDDVVIGKVFMQEFKEGRRASHTAPQVLFSHREPPLELKDTDAAVGDNIGYITFVLFPRHTNASARDNTINLIHTFRDYLHYHIKCSKAYIHTRMRAKTSDFLKVLNRARPDAEKKEMKTITGKTFSSR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARPC2(10109)
Immunogen
Actin-related protein 2/3 complex subunit 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka 2 kompleksu białka 2/3 związanego z aktyną (ARPC2) odgrywa bardzo ważną rolę w zarodkowaniu rozgałęzionych filamentów aktyny. Sprawuje kontrolę nad polimeryzacją aktyny, wiązaniem filamentów i aktywnością wiązania.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71119
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ming-Shu Xu et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 634347-634347 (2021-03-30)
Cerebral ischemia is one of the leading causes of death. Reperfusion is a critical stage after thrombolysis or thrombectomy, accompanied by oxidative stress, excitotoxicity, neuroinflammation, and defects in synapse structure. The process is closely related to the dephosphorylation of actin-binding
Karen M Daugherty et al.
The Journal of biological chemistry, 283(24), 16950-16959 (2008-04-03)
The Arp2/3 complex is comprised of seven evolutionarily conserved subunits and upon activation by WASp or another nucleation promoting factor nucleates the formation of actin filaments. These events are critical for driving a wide range of cellular processes, including motility
Luyan Cao et al.
The EMBO journal, 42(9), e113008-e113008 (2023-03-21)
Activation of the Arp2/3 complex by VCA-motif-bearing actin nucleation-promoting factors results in the formation of "daughter" actin filaments branching off the sides of pre-existing "mother" filaments. Alternatively, when stimulated by SPIN90, Arp2/3 directly nucleates "linear" actin filaments. Uncovering the similarities
Xuejiao Sun et al.
Biochemistry and cell biology = Biochimie et biologie cellulaire, 100(6), 458-472 (2022-11-08)
FYCO1, an autophagy adaptor, plays an essential role in the trafficking toward the plus-end of microtubules and the fusion of autophagosomes. Autophagic dysfunction is involved in numerous disease states, including cancers. Previous studies have implicated FYCO1 as one of the
M D Welch et al.
The Journal of cell biology, 138(2), 375-384 (1997-07-28)
The Arp2/3 protein complex has been implicated in the control of actin polymerization in cells. The human complex consists of seven subunits which include the actin related proteins Arp2 and Arp3, and five others referred to as p41-Arc, p34-Arc, p21-Arc