Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA008304
Sigma-Aldrich
Anti-LPGAT1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Acyl-CoA:lysophosphatidylglycerol acyltransferase 1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
ETSQAFAKKNNLPFLTNVTLPRSGATKIILNALVAQQKNGSPAGGDAKELDSKSKGLQWIIDTTIAYPKAEPIDIQTWILGYRKPTVTHVHYRIFPIKDVPLETDDLTTWLYQRFVEKEDLLSHFYETGAFPPSKGHKEAVSREMT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LPGAT1(9926)
Opis ogólny
Acylo-CoA:acylotransferaza lizofosfatydyloglicerolu 1 (LPGAT1) jest acylotransferazą specyficzną dla lizofosfatydyloglicerolu (LPG), która jest zlokalizowana w retikulum endoplazmatycznym. Należy do rodziny acylotransferaz kwasu lizofosfatydowego.
Immunogen
Acyl-CoA:lysophosphatidylglycerol acyltransferase 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Acylo-CoA:lizofosfatydyloglicerolowa acylotransferaza 1 (LPGAT1) rozpoznaje różne acylo-CoA i lizofosfatydyloglicerole (LPG) jako substraty i przenosi grupę acylową. Wykazuje preferencje dla długołańcuchowych nasyconych acylo-CoA i oleoilo-CoA jako donorów acylowych. LPGAT1 preferuje oleoilo-LPG jako receptor acylowy nad palmitoilo-LPG i oleoilo-CoA nad lauroilo-CoA jako donorem acylowym. Reacylacja LPG z powrotem do fosfatydyloglicerolu jest również wykonywana przez LPGAT1.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71100
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yanzhu Yang et al.
The Journal of biological chemistry, 279(53), 55866-55874 (2004-10-16)
Phosphatidylglycerol (PG) is an important membrane polyglycerolphospholipid required for the activity of a variety of enzymes and is a precursor for synthesis of cardiolipin and bis(monoacylglycerol) phosphate. PG is subjected to remodeling subsequent to its de novo biosynthesis to incorporate
Michael T Traurig et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 21(1), 193-202 (2013-03-19)
A genome-wide association study (GWAS) was recently completed in 1120 Pima Indians to identify loci that influence BMI. Among the top 100 signals were three variants that mapped within the lysophosphatidylglycerol acyltransferase 1 (LPGAT1) gene. LPGAT1 belongs to a large