Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA008052
Sigma-Aldrich
Anti-TRAF5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-RING finger protein 84, Anti-TNF receptor-associated factor 5
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
NAKVILGRYQQDHLQQCLFQPVQCSNEKCREPVLRKDLKEHLSASCQFRKEKCLYCKKDVVVINLQNHEENLCPEYPVFCPNNCAKIILKTEVDEHLAVCPEAEQDCPFKHYGCAVTDKR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRAF5(7188)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen TRAF5 (TNF receptor-associated factor 5) koduje członka rodziny białek TRAF (tumor necrosis factor receptor-associated factor). Zawiera domenę homologii meprinu i TRAF (MATH), palec cynkowy typu RING i dwa palce cynkowe typu TRAF.
Immunogen
TNF receptor-associated factor 5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen TRAF5 (TNF receptor-associated factor 5) koduje białko rusztowania, które pośredniczy w aktywacji indukowanej TNF poprzez wiązanie się z domenami cytoplazmatycznymi receptora czynnika martwicy nowotworów (TNF). Ulega ekspresji wraz z receptorem limfotoksyny-β w narządach trzewnych i służy jako przekaźnik sygnału dla tego receptora. Stwierdzono, że wiąże się z cytoplazmatycznym ogonem CD40 i pośredniczy w jego sygnalizacji, co jest ważne dla funkcji komórek B. Pośredniczy również w indukowanej przez TNF (czynnik martwicy nowotworów) aktywacji NF-κB, czynnika transkrypcyjnego zaangażowanego w regulację kilku cytokin zapalnych, chemokin i cząsteczek adhezyjnych oraz odgrywa rolę w ochronie przed śmiercią komórek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71253
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J M Zapata et al.
The Journal of biological chemistry, 276(26), 24242-24252 (2001-03-30)
We have identified three new tumor necrosis factor-receptor associated factor (TRAF) domain-containing proteins in humans using bioinformatics approaches, including: MUL, the product of the causative gene in Mulibrey Nanism syndrome; USP7 (HAUSP), an ubiquitin protease; and SPOP, a POZ domain-containing
K Tada et al.
The Journal of biological chemistry, 276(39), 36530-36534 (2001-08-02)
Tumor necrosis factor (TNF) receptor-associated factors (TRAFs) were identified as signal transducers for the TNF receptor superfamily. However, the exact roles of TRAF2 and TRAF5 in TNF-induced NF-kappaB activation still remain controversial. To address this issue, we generated TRAF2 and
H Nakano et al.
The Journal of biological chemistry, 271(25), 14661-14664 (1996-06-21)
Tumor necrosis factor (TNF) receptor-associated factors (TRAFs) are signal transducers for several members of the TNF receptor superfamily. We have identified a novel member of the TRAF family by degenerate oligonucleotide polymerase chain reaction amplification that contains a zinc RING
T K Ishida et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(18), 9437-9442 (1996-09-03)
Signals emanating from CD40 play crucial roles in B-cell function. To identify molecules that transduce CD40 signalings, we have used the yeast two-hybrid system to done cDNAs encoding proteins that bind the cytoplasmic tail of CD40. A cDNA encoding a