Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA008026
Sigma-Aldrich
Anti-STK40 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SINK-homologous serine/threonine-protein kinase, Anti-Serine/threonine-protein kinase 40, Anti-SgK495, Anti-Sugen kinase 495
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AKALGSGISGNNAKRAGPFILGPRLGNSPVPSIVQCLARKDGTDDFYQLKILTLEERGDQGIESQEERQGKMLLHTEYSLLSLLHTQDGVVHHHGLFQDRTCEIVEDTESSRMVKKMKKRICLVLDCLCAHDFSDKTADL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STK40(83931)
Powiązane kategorie
Immunogen
Serine/threonine-protein kinase 40 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
STK40 (kinaza serynowo-treoninowa 40) jest przypuszczalną kinazą serynowo-treoninową, która negatywnie reguluje aktywację NF-κB indukowaną przez TNF i transkrypcję indukowaną przez p53. Indukuje różnicowanie endodermy pozazarodkowej poprzez łączenie czynnika pluripotencji Oct4 ze szlakiem Erk/MAPK. Jest również istotnym czynnikiem w dojrzewaniu i funkcjonowaniu nabłonka pęcherzyków płucnych, a jego delecja powoduje niewydolność oddechową i śmierć myszy podczas porodu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71530
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jun Huang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 309(4), 774-778 (2003-09-19)
SINK is a p65-interacting protein that inhibits PKAc-induced phosphorylation of p65 and NF-kappaB transcriptional competence. We identified a SINK-homologous serine/threonine kinase SHIK. SHIK is ubiquitously expressed and is localized in the cytoplasm. Overexpression of SHIK inhibits TNF-triggered NF-kappaB activation in
Lingjie Li et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(4), 1402-1407 (2010-01-19)
Self-renewal and differentiation of embryonic stem cells (ESCs) are controlled by intracellular transcriptional factors and extracellular factor-activated signaling pathways. Transcription factor Oct4 is a key player maintaining ESCs in an undifferentiated state, whereas the Erk/MAPK pathway is known to be
Hongyao Yu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(8), 5342-5352 (2013-01-08)
STK40 is a putative serine/threonine kinase and was shown to induce extraembryonic endoderm differentiation from mouse embryonic stem cells. However, little is known about its physiological function in vivo. Here, we generate Stk40 knock-out mice and demonstrate that loss of