Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA007956
Sigma-Aldrich
Anti-MANSC1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MANSC domain-containing protein 1 precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
TLLPTNASVTPSGTSQPQLATTAPPVTTVTSQPPTTLISTVFTRAAATLQAMATTAVLTTTFQAPTDSKGSLETIPFTEISNLTLNTGNVYNPTALSMSNVESSTMNKTASWEGREASPGSSSQGSVPENQYG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MANSC1(54682)
Powiązane kategorie
Immunogen
MANSC domain-containing protein 1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen MANSC1 (domena MANSC zawierająca 1) koduje członka rodziny białek zawierających domenę MANSC (motyw na końcu N z siedmioma cysteinami) posiadającą konserwowany motyw siedmiu cystein, który jest obecny na końcu N białek błonowych i zewnątrzkomórkowych, takich jak białko 11 związane z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości (LRP-11) i inhibitor aktywatora czynnika wzrostu hepatocytów 1 (HAI-1). Gen ten jest mapowany do krótkiego ramienia chromosomu 12 (12p) i jest związany z nowotworami hematologicznymi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71794
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
MANSC: a seven-cysteine-containing domain present in animal membrane and extracellular proteins.
Jinhu Guo et al.
Trends in biochemical sciences, 29(4), 172-174 (2004-05-06)
Claudia Haferlach et al.
Haematologica, 96(6), 829-836 (2011-03-23)
Alterations of the short arm of chromosome 12 (12p) occur in various hematologic malignancies and ETV6 and CDKN1B, which are located on 12p, have been implicated as leukemogenic genes of interest. We selected seven patients with myeloid malignancies and small