Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA007699
Sigma-Aldrich
Anti-PRKG1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CGK 1 α antibody produced in rabbit, Anti-cGKI-α antibody produced in rabbit, Anti-cGMP-dependent protein kinase 1, α-isozyme antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LADVLEETHYENGEYIIRQGARGDTFFIISKGTVNVTREDSPSEDPVFLRTLGKGDWFGEKALQGEDVRTANVIAAEAVTCLVIDRDSFKHLIGGLDDVSNKAYEDAEAKAKYEAEA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKG1(5592)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen PRKG1 (kinaza białkowa, zależna od cGMP, typ I) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 10 i koduje rozpuszczalne izoformy Iα i Iβ PRKG poprzez alternatywny splicing transkryptu. Zawiera 19 eksonów o długości 220 kb. Izoformy te mają identyczne domeny wiążące cGMP i katalityczne, ale różnią się suwakiem leucynowo-izoleucynowym i sekwencjami autoinhibitorowymi. Różnią się one substratami dimeryzacji i aktywnością enzymu kinazy.
Immunogen
cGMP-dependent protein kinase 1, α-isozyme recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PRKG1 (kinaza białkowa, zależna od cGMP, typ I) jest kinazą białkową zależną od cyklicznego GMP, która działa w rozluźnieniu mięśni gładkich naczyń krwionośnych poprzez obniżenie wewnątrzkomórkowego poziomu wapnia. Jest ona aktywowana przez wewnątrzkomórkowy wzrost cGMP, w którym pośredniczą peptydy natriuretyczne. Aktywowany PRKG1 fosforyluje perilipinę 1 i lipazę wrażliwą na hormony, które z kolei inicjują lipolizę i zwiększają zdolność oksydacyjną ludzkich mięśni szkieletowych. Mutacja gain-of-function w tym genie prowadzi do konstytutywnej aktywności Prkg1 nawet przy braku cGMP. Wysoki poziom tego białka powoduje zmniejszoną fosforylację regulacyjnego łańcucha lekkiego miozyny w fibroblastach i zmniejszony skurcz komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Skutkuje to powstawaniem tętniaków aorty piersiowej.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71465
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gerburg K Schwaerzer et al.
British journal of pharmacology, 179(11), 2413-2429 (2021-05-18)
Heart failure is associated with high morbidity and mortality, and new therapeutic targets are needed. Preclinical data suggest that pharmacological activation of protein kinase G (PKG) can reduce maladaptive ventricular remodelling and cardiac dysfunction in the stressed heart. However, clinical
Dong-chuan Guo et al.
American journal of human genetics, 93(2), 398-404 (2013-08-06)
Gene mutations that lead to decreased contraction of vascular smooth-muscle cells (SMCs) can cause inherited thoracic aortic aneurysms and dissections. Exome sequencing of distant relatives affected by thoracic aortic disease and subsequent Sanger sequencing of additional probands with familial thoracic
Stefan Engeli et al.
The Journal of clinical investigation, 122(12), 4675-4679 (2012-11-02)
Cardiac natriuretic peptides (NP) are major activators of human fat cell lipolysis and have recently been shown to control brown fat thermogenesis. Here, we investigated the physiological role of NP on the oxidative metabolism of human skeletal muscle. NP receptor
S Orstavik et al.
Genomics, 42(2), 311-318 (1997-06-01)
The type I cGMP-dependent protein kinase (cGK) has been shown to play a crucial role in the relaxation of vascular smooth muscle by lowering the intracellular level of calcium. Two isoforms of type I cGK have been described, type I