Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA007656
Sigma-Aldrich
Anti-CAMKV antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CaM kinase-like vesicle-associated protein antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LLSGNPPFYEEVEEDDYENHDKNLFRKILAGDYEFDSPYWDDISQAAKDLVTRLMEVEQDQRITAEEAISHEWISGNAASDKNIKDGVCAQIEKNFARAKW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMKV(79012)
Immunogen
CaM kinase-like vesicle-associated protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen CAMKV (CaM kinase-like vesicle-associated) koduje członka nadrodziny kinaz białkowych CaMK (Ca2+/calmodulin-dependent protein kinases), które pośredniczą w sprzężeniu bodziec-sekrecja i sprzężeniu pobudzenie-skurcz w różnych typach komórek. Białko to jest monomerem o masie 41 kDa i długości 504 aminokwasów i jest związane z błonami perikarialnymi i neurytami. To białko wiążące kalmodulinę jest również związane z pęcherzykami zarówno w aksonach, jak i dendrytach. Stwierdzono, że jest ono związane z błonami i pęcherzykami obecnymi w neurytach podgrup neuronów innych niż móżdżkowe. N-końcowa domena tego białka wykazuje wysokie podobieństwo do domen katalitycznych i wiążących kalmodulinę CaMKII, innego członka tej samej rodziny. C-terminus zawiera ośmio-rezyduowy motyw DR/GSA/VTPAT, który może być związany z sekwencjami PEST, które nadają okres półtrwania białkom, w których są obecne. Zawiera 19-rezyduowy region hydrofobowy, który może obejmować błonę i 32-rezyduowy region nienaładowany. Białko to przypomina innych członków rodziny i może funkcjonować jako kinaza białkowa wiążąca kalmodulinę.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71444
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Yoshida et al.
Biochimica et biophysica acta, 1497(1), 155-167 (2000-06-06)
Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinases (CaMKs) are important intracellular mediators in the mediation of stimulus-secretion coupling and excitation-contraction coupling in a wide variety of cell types. We attempted to identify and characterize the functional roles of CaMK in mediating pancreatic enzyme secretion.
M Godbout et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 14(1), 1-13 (1994-01-01)
We have characterized cDNA clones of 1G5, an mRNA highly enriched in the mammalian forebrain that encodes a 504-residue protein found in association with perikaryal membranes and neurites. The protein, which accumulates predominantly postnatally, is associated with vesicles in both