Merck
HPA007599
Sigma-Aldrich
Anti-P4HA1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-4-PH alpha-1, Anti-Procollagen-proline,2-oxoglutarate-4-dioxygenase subunit alpha-1, Anti-Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-1 precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
FTSIGQMTDLIHTEKDLVTSLKDYIKAEEDKLEQIKKWAEKLDRLTSTATKDPEGFVGHPVNAFKLMKRLNTEWSELENLVLKDMSDGFISNLTIQRQYFPNDEDQVGAAKALLRLQDTYNLDTDTISKGNLPGVKHKSFLTAEDC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... P4HA1(5033)
Immunogen
Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen P4HA1 (prolyl 4-hydroxylase, α polypeptide I) koduje podjednostkę α prolyl 4-hydroxylase, enzymu, który katalizuje potranslacyjne tworzenie 4-hydroksyproliny z reszt proliny w sekwencjach -Xaa-Pro-Gly- podczas syntezy kolagenu. Ułatwia to prawidłowe trójwymiarowe fałdowanie łańcuchów prokolagenu, które są syntetyzowane na nowo w celu utworzenia stabilnych potrójnych cząsteczek helikalnych. Enzym składa się z dwóch identycznych podjednostek α i dwóch podjednostek β. P4HA1 i P4HA2 są niezbędne do odkładania kolagenu. Są one zaangażowane w przebudowę składu ECM, wyrównanie i właściwości mechaniczne w odpowiedzi na niedotlenienie wraz z innym enzymem PLOD2 (hydroksylazą lizylową). Ekspresja P4HA1 jest indukowana przez czynnik indukowany hipoksją 1 (HIF-1).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71300
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniele M Gilkes et al.
The Journal of biological chemistry, 288(15), 10819-10829 (2013-02-21)
Extracellular matrix (ECM) composition, organization, and compliance provide both architectural and chemical cues that modulate tissue structure and function. ECM produced by stromal fibroblasts plays a key role in breast cancer invasion and metastasis, which are also stimulated by intratumoral
Luigi Ippolito et al.
EMBO reports, 25(8), 3506-3531 (2024-06-22)
Extracellular matrix (ECM) is a major component of the tumor environment, promoting the establishment of a pro-invasive behavior. Such environment is supported by both tumor- and stromal-derived metabolites, particularly lactate. In prostate cancer (PCa), cancer-associated fibroblasts (CAFs) are major contributors