Kluczowe dokumenty
HPA007421
Sigma-Aldrich
Anti-MARK1 antibody produced in rabbit
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MARK, Anty-PAR-1C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
MSTSGHPIKVTLPTIKDGSEAYRPGTTQRVPAASPSAHSISTATPDRTRFPRGSSSRSTFHGEQLRERRSVAYNGPPASPSHETGAFAHARRGTSTGIISKIT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MARK1(4139)
Powiązane kategorie
Immunogen
Serine/threonine-protein kinase MARK1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen MARK1 (MAP/microtubule affinity-regulating kinase 1) koduje kinazę serynowo-treoninową, która należy do rodziny kinaz MARK. Kinazy te odgrywają istotną rolę w tworzeniu i utrzymywaniu polarności komórek. MARK1 reguluje transport zależny od mikrotubul w aksonach i dendrytach. Reguluje również dynamikę mikrotubul poprzez pośredniczenie w wpływie DAPK (kinazy białkowej związanej ze śmiercią) na spolaryzowany wzrost neurytów. Aktywacja MARK1 przez DAPK funkcjonuje w regulacji różnicowania neuronów i toksyczności tau obserwowanej w patologii choroby Alzheimera. Nadekspresję MARK1 zaobserwowano w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD).
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71415
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gilles Maussion et al.
Human molecular genetics, 17(16), 2541-2551 (2008-05-22)
Autism spectrum disorders (ASDs) are common, heritable, but genetically heterogeneous neurodevelopmental conditions. We recently defined a susceptibility locus for ASDs on chromosome 1q41-q42. High-resolution single-nucleotide polymorphisms (126 SNPs) genotyping across the chromosome 1q41-q42 region, followed by a MARK1 (microtubule affinity-regulating
P-R Wu et al.
Cell death and differentiation, 18(9), 1507-1520 (2011-02-12)
Death-associated protein kinase (DAPK) is a key player in several modes of neuronal death/injury and has been implicated in the late-onset Alzheimer's disease (AD). DAPK promotes cell death partly through its effect on regulating actin cytoskeletons. In this study, we