Merck
HPA007413
Sigma-Aldrich
Anti-RCOR3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-REST corepressor 3 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
RSRTSLMDRQARKLANRHNQGDSDDDVEETHPMDGNDSDYDPKKEAKKEGNTEQPVQTSKIGLGRREYQSLQHRHHSQRSKCRPPKGMYLTQEDVVAVSCSPNAANT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RCOR3(55758)
Immunogen
REST corepressor 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RCOR3 (REST corepressor 3) jest paralogiem Rcor, który działa jako corepressor dla REST (RE1-silencing transcription factor), który hamuje ekspresję genów neuronalnych. Hamuje demetylację nukleosomalną, w której pośredniczy LSD1 (demetylaza specyficzna dla lizyny 1). LSD-1 demetyluje nukleosomalne reszty lizyny 4 histonu H3, powoduje derepresję transkrypcji i reguluje różnicowanie komórkowe.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71849
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M E Andrés et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(17), 9873-9878 (1999-08-18)
Several genes encoding proteins critical to the neuronal phenotype, such as the brain type II sodium channel gene, are expressed to high levels only in neurons. This cell specificity is due, in part, to long-term repression in nonneural cells mediated
Min Gyu Lee et al.
Nature, 437(7057), 432-435 (2005-08-05)
We have previously described a multiprotein complex termed the BHC or BRAF-HDAC complex, which is required for the repression of neuronal-specific genes. We have shown that the BHC complex is recruited by a neuronal silencer, REST (RE1-silencing transcription factor), and
Ghanshyam Upadhyay et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(22), 8071-8076 (2014-05-21)
Lysine-specific demethylase 1 (LSD1) demethylates nucleosomal histone H3 lysine 4 (H3K4) residues in collaboration with the corepressor CoREST/REST corepressor 1 (Rcor1) and regulates cell fates by epigenetically repressing gene targets. The balanced regulation of this demethylase, if any, is however
Produkty
Learn about glioma markers for high-grade gliomas and low-grade gliomas and find reliable Prestige Antibodies® to target glioma markers.