Kluczowe dokumenty
HPA007342
Sigma-Aldrich
Anti-TCTA antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-T-cell leukemia translocation-altered gene protein, Anti-T-cell leukemia translocation-associated gene protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AESWSGQALQALPATVLGALGSEFLREWEAQDMRVTLFKL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCTA(6988)
Opis ogólny
Gen TCTA (T-cell leukemia translocation altered) jest zlokalizowany w miejscu punktu przerwania translokacji t(1;3)(p34;p21) w ostrej białaczce limfoblastycznej T-komórkowej. Gen jest wysoce konserwatywny od Drosophila do ludzi. Ulega wszechobecnej ekspresji w normalnych tkankach, a najobficiej w nerkach.
Immunogen
T-cell leukemia translocation-altered gene protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko TCTA (T-cell leukemia translocation altered) może funkcjonować w fuzji komórkowej podczas osteoklastogenezy. Odgrywa również rolę w ludzkiej genezie nowotworów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70156
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P D Aplan et al.
Cancer research, 55(9), 1917-1921 (1995-05-01)
We have cloned and characterized a novel gene at the site of a t(1;3)(p34;p21) translocation breakpoint in T-cell acute lymphoblastic leukemia. A cDNA for this gene, for which we propose the designation TCTA (T-cell leukemia translocation-associated gene), has been cloned.
Shigeru Kotake et al.
Bone, 45(4), 627-639 (2009-06-30)
Synovial tissues of patients with rheumatoid arthritis (RA) include factors regulating bone resorption, such as receptor activator NF-kappaB ligand (RANKL), TNFalpha, IL-6, IL-17 and IFNgamma. However, in addition to these cytokines, other factors expressed in synovial tissues may play a
Shigeru Kotake et al.
Journal of biomedicine & biotechnology, 2012, 675317-675317 (2011-12-17)
Synovial tissues of patients with rheumatoid arthritis (RA) include factors regulating bone resorption, such as receptor activator NF-κB ligand (RANKL), TNF-α, IL-6, IL-17, and IFN-γ. However, in addition to these cytokines, other factors expressed in synovial tissues may play a