Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA007179
Sigma-Aldrich
Anti-PTPRN antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ICA 512 antibody produced in rabbit, Anti-Islet cell antigen 512 antibody produced in rabbit, Anti-Islet cell autoantigen 3 antibody produced in rabbit, Anti-PTP IA-2 antibody produced in rabbit, Anti-R-PTP-N antibody produced in rabbit, Anti-Receptor-type tyrosine-protein phosphatase-like N precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
HSYGDLPGPSPAQLFQDSGLLYLAQELPAPSRARVPRLPEQGSSSRAEDSPEGYEKEGLGDRGEKPASPAVQPDAALQRLAAVLAGYGVELRQLTPEQLSTLLTLLQLLPKGA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRN(5798)
Opis ogólny
Związana z insulinoma białkowa fosfataza tyrozynowa 2 (IA-2)/ PTPRN jest przezbłonową glikoproteiną o masie 106 kDa. Jej ekspresja jest widoczna w komórkach neuroendokrynnych. IA-2 jest członkiem rodziny białkowych fosfataz tyrozynowych (PTP). Ma trzy domeny, takie jak domena zewnątrzkomórkowa, domena wewnątrzkomórkowa i pojedyncza domena transbłonowa. Gen ten jest przypisany do ludzkiego chromosomu 2q35.
Immunogen
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase-like N precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PTPRN produkowane u królików, Prestige Antibody, zostało opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Przeciwciała są również testowane przy użyciu immunofluorescencji i western blottingu. Aby wyświetlić te protokoły i inne przydatne informacje na temat Prestige Antibodies i HPA, odwiedź sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
PTPRN (białkowa fosfataza tyrozynowa, typ receptora, N) bierze udział w neuroendokrynnych procesach wydzielniczych, takich jak biogeneza, przemieszczanie się lub regulowana egzocytoza. Badanie wykazało, że PTPRN jest związana z rozwojem cukrzycy typu 1.
Związana z insulinoma białkowa fosfataza tyrozynowa 2 (IA-2)/PTPRN jest immunodominującym autoantygenem, który uczestniczy w autoimmunologicznym ataku na komórkę β w cukrzycy typu 1. Odgrywa kluczową rolę w transporcie cytoplazmatycznym gęstych rdzeniowych granulek wydzielniczych (DSG) w wysepkach trzustkowych.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70124
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Assignment of the human gene for receptor-type protein tyrosine phosphatase IA-2 (PTPRN) to chromosome region 2q35-q36.1 and identification of an intragenic genetic marker
van den MAMJM, et al.
Cytogenetic and genome research, 73(1-2), 145-148 (1996)
William J Giardino et al.
Frontiers in neuroanatomy, 6, 5-5 (2012-02-22)
Detailed examination of the midbrain Edinger-Westphal (EW) nucleus revealed the existence of two distinct nuclei. One population of EW preganglionic (EWpg) neurons was found to control oculomotor functions, and a separate population of EW centrally projecting (EWcp) neurons was found
Novel prokaryotic expression of thioredoxin-fused insulinoma associated protein tyrosine phosphatase 2 (IA-2), its characterization and immunodiagnostic application
Guerra LL, et al.
BMC biotechnology, 16, 84-84 (2016)
Stephanie Krause et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 145(3), 224-229 (2012-11-01)
Autoantibodies to insulinoma-associated protein 2 (IA-2A) are associated with increased risk for type 1 diabetes. Here we examined IA-2A affinity and epitope specificity to assess heterogeneity in response intensity in relation to pathogenesis and diabetes risk in 50 children who
María E Primo et al.
PloS one, 6(9), e24191-e24191 (2011-09-22)
ICA512 (or IA-2) is a transmembrane protein-tyrosine phosphatase located in secretory granules of neuroendocrine cells. Initially, it was identified as one of the main antigens of autoimmune diabetes. Later, it was found that during insulin secretion, the cytoplasmic domain of
Produkty
Learn about glioma markers for high-grade gliomas and low-grade gliomas and find reliable Prestige Antibodies® to target glioma markers.