Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA007066
Sigma-Aldrich
Anti-TAPBP antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-NGS-17, Anti-TAP-associated protein, Anti-TAP-binding protein, Anti-TPN, Anti-TPSN, Anti-Tapasin precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QEGTYLATIHLPYLQGQVTLELAVYKPPKVSLMPATLARAAPGEAPPELLCLVSHFYPSGGLEVEWELRGGPGGRSQKAEGQRWLSALRHHSDGSVSLSGHLQPPPVTTEQHGARYACRIHHPS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAPBP(6892)
Immunogen
Tapasin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TAPBP (białko wiążące TAP) jest składnikiem kompleksu TAP i łączy TAP (transporter związany z przetwarzaniem antygenu) z cząsteczkami MHC klasy I. Odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu interakcji peptyd-TAP. Pomaga łączyć cząsteczki MHC klasy I z peptydami w retikulum endoplazmatycznym podczas montażu MHC. Zmniejszona ekspresja TAPBP została postulowana w pierwotnym ludzkim raku płaskonabłonkowym jamy ustnej. Jego ekspresja jest regulowana w górę przez kilka cząsteczek zapalnych, takich jak eikozanoidy. Doniesiono również, że TAPBP może odgrywać rolę w rozwoju zaostrzonej aspiryną choroby układu oddechowego (AERD).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71803
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Li et al.
The Journal of biological chemistry, 275(3), 1581-1586 (2000-01-15)
The transporter associated with antigen processing (TAP) binds peptides in its cytosolic part and subsequently translocates the peptides into the lumen of the endoplasmic reticulum (ER), where assembly of major histocompatibility complex (MHC) class I and peptide takes place. Tapasin
Sung-hwan Cho et al.
Pharmacogenetics and genomics, 23(7), 341-348 (2013-06-06)
Aspirin-exacerbated respiratory disease (AERD) is characterized by the development of airway obstruction in asthmatic individuals following the ingestion of aspirin or other nonsteroidal anti-inflammatory drugs. TAPBP (TAP-binding protein, tapasin) is upregulated by eicosanoids, which act as potent inflammatory molecules in
Qian Jiang et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 31(5), 451-459 (2010-06-10)
MHC class I peptide loading complex defects are frequently observed in tumor cells which facilitate tumor cells escaping from immune surveillance. Tapasin plays an important role in the assembly of MHC class I molecules with peptides in the endoplasmic reticulum.
Soo Jung Lee et al.
PloS one, 18(2), e0281094-e0281094 (2023-02-09)
The most common inherited cause of vascular dementia and stroke, cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL), is caused by mutations in NOTCH3. Post-translationally altered NOTCH3 accumulates in the vascular media of CADASIL arteries in areas of