Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA006810
Sigma-Aldrich
Anti-SWAP70 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AC026250.16 antibody produced in rabbit, Anti-SWAP-70, Anti-Switch-associated protein 70
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KLEEAASRAAEEEKKRLQTQVELQARFSTELEREKLIRQQMEEQVAQKSSELEQYLQRVRELEDMYLKLQEALEDERQARQDEETVRKLQAR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SWAP70(23075)
Immunogen
Białko związane z przełącznikiem 70 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SWAP70 produkowane u królików, Prestige Antibody, zostało opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Przeciwciała są również testowane przy użyciu immunofluorescencji i western blottingu. Aby wyświetlić te protokoły i inne przydatne informacje na temat Prestige Antibodies i HPA, odwiedź sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
SWAP70 (SWAP switching B-cell complex 70kDa subunit) jest białkiem zawierającym domenę pleckstrin homology (PH) o masie cząsteczkowej 70kDa. Jest ono związane z różnymi procesami fizjologicznymi, takimi jak sygnalizacja komórkowa i organizacja cytoszkieletu. Jest składnikiem komórek B kompleksu rekombinacji przełączników (SWAP). SWAP70 jest zlokalizowany głównie w regionie cytoplazmatycznym komórek B. Jednak po aktywacji eksportuje się z cytoplazmy do błony plazmatycznej komórek B za pomocą domen PH. Bierze udział w montażu cytoszkieletu aktynowego i kontroli ruchliwości komórek. Podczas regulacji cytoszkieletu aktynowego wywiera sygnały kinazy fosfoinozytydowej 3 jako adaptor lub cząsteczka efektorowa. Działa również w szlaku aktywacji komórek B wraz z aktywnością jądrową.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71043
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takeshi Chiyomaru et al.
The Prostate, 71(14), 1559-1567 (2011-03-02)
MiR-145 is down-regulated in various human cancers. We previously demonstrated that some actin-binding proteins were targeted by several microRNAs (miRNAs), including miR-145, in bladder and prostate cancer (CaP). The aim of this study is to determine a novel oncogenic gene
Pirta Hilpelä et al.
Molecular biology of the cell, 14(8), 3242-3253 (2003-08-20)
Functionally different subsets of actin filament arrays contribute to cellular organization and motility. We report the identification of a novel subset of loose actin filament arrays through regulated association with the widely expressed protein SWAP-70. These loose actin filament arrays
L Masat et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(5), 2180-2184 (2000-02-19)
SWAP-70 is a component of an enzyme complex that recombines Ig switch regions in vitro. We report here the cloning of the human cDNA and its B lymphocyte-specific expression. Although its sequence contains three nuclear localization signals, in small resting