Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA006790
Sigma-Aldrich
Anti-DRAP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Dr1-associated corepressor antibody produced in rabbit, Anti-Dr1-associated protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-NC2 α antibody produced in rabbit, Anti-Negative co-factor 2 α antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
RIKKIMQTDEEIGKVAAAVPVIISRALELFLESLLKKACQVTQSRNAKTMTTSHLKQCIELEQQFDFLKDLVASVPDMQGDGEDNHMDGDKGARRGRKPGSGGRKNGGMGTKSKDKKLSGTDSEQEDESEDTDTDGEEETSQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DRAP1(10589)
Powiązane kategorie
Immunogen
Dr1-associated corepressor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DRAP1 (DR1-associated protein 1) reguluje początkowy etap transkrypcji poprzez tłumienie sygnałów transkrypcyjnych. Oddziałuje z Dr1 (Down-regulator of transcription 1) i tworzy heterodimeryczny kompleks w obecności motywu fałdu histonowego na końcu aminowym. Heterodimeryczny kompleks Dr1-TBP-TATA ostatecznie hamuje transkrypcję.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71010
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Goppelt et al.
The EMBO journal, 15(12), 3105-3116 (1996-06-17)
Negative co-factor 2 (NC2) regulates transcription of the class II genes through binding to TFIID and inhibition of pre-initiation complex formation. We have isolated and cloned NC2, and investigated the molecular mechanism underlying repression of transcription. NC2 consists of two
F Mermelstein et al.
Genes & development, 10(8), 1033-1048 (1996-04-15)
A Dr1-associated polypeptide (DRAP1) was isolated from HeLa cells and found to function as a corepressor of transcription. Corepressor function requires an interaction between DRAP1 and Dr1. Heterodimer formation was dependent on a histone fold motif present at the amino