Merck
HPA006754
Sigma-Aldrich
Anti-PITRM1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Metalloprotease 1 antibody produced in rabbit, Anti-Pitrilysin metalloproteinase 1 antibody produced in rabbit, Anti-Presequence protease, mitochondrial precursor antibody produced in rabbit, Anti-hMP1 antibody produced in rabbit, Anti-hPreP antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
LEHTVLCGSQKYPCRDPFFKMLNRSLSTFMNAFTASDYTLYPFSTQNPKDFQNLLSVYLDATFFPCLRELDFWQEGWRLEHENPSDPQTPLVFKGVVFNEMKGAFTDNERIFSQHLQNRLLPDHTYSVVS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PITRM1(10531)
Opis ogólny
PITRM1 (Pitrilysin metallopeptidase 1) jest metaloendoproteazą należącą do rodziny pitrylizyn. Składa się z konserwowanej domeny katalitycznej w regionie N-końcowym. Wykazuje wysoką ekspresję w mięśniach, sercu i w mniejszym stopniu w mózgu, trzustce, wątrobie, płucach i łożysku.
Immunogen
Presequence protease, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PITRM1 (Pitrilysin metallopeptidase 1) działa jako mitochondrialny enzym degradujący peptyd amyloid-β (Aβ) zlokalizowany w macierzy mitochondrialnej. Jego aktywność jest kontrolowana przez inhibitor metaloproteazy zależny od Zn+2. Płat skroniowy ludzkiego mózgu ma wysoką tendencję do akumulacji Aβ i produkcji reaktywnych form tlenu (ROS). W chorobie Alzheimera odnotowano niską aktywność proteolityczną PITRM1 w mitochondriach mózgu. Badania sugerują, że wysoka produkcja ROS powoduje zmniejszenie aktywności PITRM1, a następnie akumulację Aβ. W rezultacie prowadzi to do toksyczności mitochondriów i śmierci neuronów. Tym samym dowodzi to wpływu PITRM1 w chorobie Alzheimera.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70796
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catarina Moreira Pinho et al.
Neuroscience letters, 469(2), 204-208 (2009-12-08)
Several studies suggest mitochondrial dysfunction as a possible mechanism underlying the development of Alzheimer disease (AD). There is data showing that amyloid-beta (A beta) peptide is present in AD brain mitochondria. The human presequence protease (hPreP) was recently shown to
Nyosha Alikhani et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 27(1), 75-87 (2011-07-14)
Accumulation of amyloid-β peptide (Aβ), the neurotoxic peptide implicated in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD), has been shown in brain mitochondria of AD patients and of AD transgenic mouse models. The presence of Aβ in mitochondria leads to free
N Mzhavia et al.
DNA and cell biology, 18(5), 369-380 (1999-06-09)
A novel cDNA, designated human metalloendoprotease 1 (hMP1), was identified on the basis of homology to known metalloendoproteases of the pitrilysin family. The full-length MP1 codes for a protein with an open reading frame of 1038 amino acids. The N-terminal