Merck
HPA006749
Sigma-Aldrich
Anti-USP10 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Deubiquitinating enzyme 10 antibody produced in rabbit, Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 10 antibody produced in rabbit, Anti-Ubiquitin thioesterase 10 antibody produced in rabbit, Anti-Ubiquitin-specific-processing protease 10 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
TDTTENLGVANGQILESSGEGTATNGVELHTTESIDLDPTKPESASPPADGTGSASGTLPVSQPKSWASLFHDSKPSSSSPVAYVETKYSPPAISPLVSEKQVEVKEGLVP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP10(9100)
Immunogen
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 10 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
USP10 (peptydaza specyficzna dla ubikwityny 10) jest członkiem rodziny peptydaz specyficznych dla ubikwityny ssaków (USP). Hamuje wzrost komórek nowotworowych poprzez odwrócenie eksportu jądrowego i degradacji p53. USP10 działa jako czynnik antystresowy w odpowiedzi na infekcje wirusowe i stres oksydacyjny. Hamuje produkcję indukowanych stresem reaktywnych form tlenu (ROS) w dorosłej białaczce T-komórkowej (ATL). USP10 stabilizuje białko P53, ograniczając proliferację komórek i wzrost komórek nowotworowych. Może również wyzwalać aktywność transkrypcyjną c-Myc.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70790
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hua Liu et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(12), 12157-12163 (2014-08-30)
Recent studies have shown that microRNAs, a class of small and noncoding RNA molecules, play crucial roles in the initiation and progression of pancreatic cancer. In the present study, the expression and roles of miR-191 were investigated. Through both gain-of
Zhenghong Lin et al.
Cell reports, 5(6), 1639-1649 (2013-12-18)
The reduced protein expression of SIRT6 tumor suppressor is involved in tumorigenesis. The molecular mechanisms underlying SIRT6 protein downregulation in human cancers remain unknown. Using a proteomic approach, we have identified the ubiquitin-specific peptidase USP10, another tumor suppressor, as one