Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA006543
Sigma-Aldrich
Anti-CCT3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CCT-γ antibody produced in rabbit, Anti-T-complex protein 1 subunit gamma antibody produced in rabbit, Anti-TCP-1-γ antibody produced in rabbit, Anti-hTRiC5 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
SLEYKKGESQTDIEITREEDFTRILQMEEEYIQQLCEDIIQLKPDVVITEKGISDLAQHYLMRANITAIRRVRKTDNNRIARACGARIVSRPEELREDDVGTGAGLLEIKKIGDEYFTFITDCKDPK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCT3(7203)
Opis ogólny
CCT3 (chaperonina zawierająca TCP1), członek rodziny chaperonin TCP-1, koduje podjednostkę γ cytozolowego białka zawierającego chaperoninę. Ta cząsteczka o beczułkowatym kształcie jest szeroko rozpowszechniona w cytozolu i centrosomie tkanek ludzkich i mysich.
Immunogen
T-complex protein 1 subunit gamma recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CCT3 (chaperonina zawierająca TCP1) jest głównie zaangażowana w homeostazę fałdowania białek komórkowych. Odgrywa kluczową rolę w składaniu BBSome (zespół Bardeta-Biedla). W połączeniu z białkami BBS pośredniczy w transporcie pęcherzyków regulowanych przez ciliogenezę do rzęsek. Dodatkowo, jest on również związany z kilkoma funkcjami biologicznymi regulowanymi przez p53, takimi jak apoptoza, starzenie się i regulacja cyklu komórkowego. Jest to potencjalny biomarker do identyfikacji stadium raka dróg żółciowych (CCA). Badania sugerują, że CCT3 może regulować aktywność centrosomu. Ma znaczenie kliniczno-patologiczne w raku jelita grubego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70722
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuan Shi et al.
Journal of gastrointestinal surgery : official journal of the Society for Surgery of the Alimentary Tract, 17(9), 1584-1591 (2013-07-23)
Cholangiocarcinoma (CCA) is becoming a common fatal hepatic tumor. Early detection of CCA is hampered by the absence of a sufficiently accurate and noninvasive diagnostic test. Proteomic analysis would be a powerful tool to identify potential biomarkers of this cancer.
Integrated analyzes identify CCT3 as a modulator to shape immunosuppressive tumor microenvironment in lung adenocarcinoma.
Huang, et al.
BMC Cancer, 23, 241-241 (2023)
Shao Chin Lee et al.
Cancer genomics & proteomics, 9(2), 101-108 (2012-03-09)
We recently reported that functional loss of p53 altered the responses of human HCT116 colon cancer cells to apoptosis triggers. To examine the molecular basis underlying the differential responses to drug treatment in the cancer cells, we performed a proteomic
N A Walkley et al.
The Biochemical journal, 313 ( Pt 2), 381-389 (1996-01-15)
We describe the cloning, DNA sequence analysis and mRNA expression analysis of human Cctg (HsCctg), a gene that encodes the gamma-subunit of the eukaryotic cytosolic 'chaperonin-containing TCP-1' (CCT). Partial clones representing the 3' region of HsCctg cDNA were isolated from
Seongjin Seo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(4), 1488-1493 (2010-01-19)
Bardet-Biedl syndrome (BBS) is a human genetic disorder resulting in obesity, retinal degeneration, polydactyly, and nephropathy. Recent studies indicate that trafficking defects to the ciliary membrane are involved in this syndrome. Here, we show that a novel complex composed of