Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA006480
Sigma-Aldrich
Anti-ACTRT2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ARP-T2, Anti-Actin-related protein M2, Anti-Actin-related protein T2
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
NGSGFCKAGLSGEFGPRHMVSSIVGHLKFQAPSAEANQKKYFVGEEALYKQEALQLHSPFERGLITGWDDVERLWKHLFEWELGVKPSDQPLLATEPSLNPRENREKMAEVMFENFGVPAFYLSDQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTRT2(140625)
Opis ogólny
Gen ACTRT2 (białko T2 związane z aktyną) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1p36. Jest zlokalizowany w obszarze główki plemnika zwanym kielichem i tworzy składnik struktury cytoszkieletu. Jest syntetyzowany w jądrze podczas późnego różnicowania plemników.
Immunogen
Actin-related protein T2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ACTRT2 (białko T2 związane z aktyną) jest amplifikowane u pacjentów z dysgenezją gonad XY. Funkcjonuje w zarodkowaniu włókien aktyny i może być zaangażowany w funkcje biologiczne w plemnikach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70340
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marzena Gajecka et al.
American journal of medical genetics. Part A, 152A(12), 3074-3083 (2010-11-26)
Deletions of chromosome 1p36 are one of the most frequently encountered subtelomeric alterations. Clinical features of monosomy 1p36 include neurocognitive impairment, hearing loss, seizures, cardiac defects, and characteristic facial features. The majority of cases have occurred sporadically, implying that genomic
Hans Heid et al.
Experimental cell research, 279(2), 177-187 (2002-09-24)
The calyx is a large cytoskeletal component of the perinuclear theca of the mammalian sperm head, displaying remarkable morphological interspecies differences, which is biochemically characterized by resistance to high ionic strength and detergents and by a special protein composition, including
S Ledig et al.
Human reproduction (Oxford, England), 25(10), 2637-2646 (2010-08-06)
XY gonadal dysgenesis (XY-GD) is a heterogeneous disorder characterized by failure of testicular development despite a normal male karyotype. Non-syndromic and syndromic forms can be delineated. Currently, only a minority of cases can be explained by gene mutations. The aim