Merck
HPA006408
Sigma-Aldrich
Anti-CNOT3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CCR4-NOT transcription complex subunit 3 antibody produced in rabbit, Anti-CCR4-associated factor 3 antibody produced in rabbit, Anti-Leukocyte receptor cluster member 2 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
TPAPYAQAVAPPAPSGPSTTQPRPPSVQPSGGGGGGSGGGGSSSSSNSSAGGGAGKQNGATSYSSVVADSPAEVALSSSGGNNASSQALGPPSGPHNPPPSTSKEPSA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNOT3(4849)
Opis ogólny
CNOT3 (podjednostka 3 kompleksu transkrypcyjnego CCR4-NOT) jest członkiem konserwowanego kompleksu wielobiałkowego o nazwie CCR4-NOT. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 19q13.4. Zawiera konserwatywny motyw Not-Box na swoim C-końcu.[1]
Immunogen
CCR4-NOT transcription complex subunit 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CNOT3 (podjednostka 3 kompleksu transkrypcyjnego CCR4-NOT) jest częścią kompleksu CCR4-NOT, który odgrywa istotną rolę w kontroli ekspresji genów. Negatywnie reguluje transkrypcję genów poprzez bezpośrednie oddziaływanie z promotorem docelowego genu lub poprzez modulowanie szybkości degradacji docelowego mRNA. Bezpośrednio oddziałuje z PRPF31 (Pre-MRNA Processing Factor 31) i hamuje jego ekspresję. W ten sposób moduluje mutacje PRPF31 w barwnikowym zapaleniu siatkówki.[1] Działa również jako supresor nowotworów i jest zmutowany w niektórych przypadkach ostrej białaczki limfoblastycznej dorosłych komórek T (T-ALL). Odgrywa istotną rolę w utrzymaniu właściwości embrionalnych komórek macierzystych (ESC) u ludzi i myszy. Zapobiega różnicowaniu ES w linie pozazarodkowe.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70863
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaofeng Zheng et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 30(5), 910-922 (2012-03-01)
Embryonic stem cell (ESC) identity and self-renewal is maintained by extrinsic signaling pathways and intrinsic gene regulatory networks. Here, we show that three members of the Ccr4-Not complex, Cnot1, Cnot2, and Cnot3, play critical roles in maintaining mouse and human
Kim De Keersmaecker et al.
Nature genetics, 45(2), 186-190 (2012-12-25)
T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) is caused by the cooperation of multiple oncogenic lesions. We used exome sequencing on 67 T-ALLs to gain insight into the mutational spectrum in these leukemias. We detected protein-altering mutations in 508 genes, with an
Giulia Venturini et al.
PLoS genetics, 8(11), e1003040-e1003040 (2012-11-13)
Heterozygous mutations in the PRPF31 gene cause autosomal dominant retinitis pigmentosa (adRP), a hereditary disorder leading to progressive blindness. In some cases, such mutations display incomplete penetrance, implying that certain carriers develop retinal degeneration while others have no symptoms at