Merck
HPA006312
Sigma-Aldrich
Anti-ISY1 antibody produced in rabbit
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-RAB43 antibody produced in rabbit, Anti-Ras-related protein Rab-41 antibody produced in rabbit, Anti-Ras-related protein Rab-43 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
GKVKERRPFLASECTELPKAEKWRRQIIGEISKKVAQIQNAGLGEFRIRDLNDEINKLLREKGHWEVRIKELGGPDYGKVGPKMLDHEGKEVPGNRGYKYFGAAKDLPGVRELFEKEPLPPPRK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ISY1(57461)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ISY1 (interactor of Syf1p) jest czynnikiem splicingowym, który stanowi część kompleksu cyklu komórkowego i splicingu (CSC), który działa jak spliceosom.
Immunogen
Ras-related protein Rab-43 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ISY1 (interactor of Syf1p) wiąże się i ułatwia przedwczesne uwolnienie ATPazy Prp16p. Jest zatem niezbędny do prawidłowego splicingu pre-mRNA. Mutacje w tym genie prowadzą do śmierci komórki, zwłaszcza przy braku białka Ntc20p. Ponadto podwójna mutacja genów ISY1 i SYF powoduje zatrzymanie cyklu komórkowego w sposób zależny od temperatury. Badania sugerują, że gen ISY1 jest ważny dla optymalizacji procesu splicingu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70755
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I Dix et al.
RNA (New York, N.Y.), 5(3), 360-368 (1999-03-27)
We have identified a novel splicing factor, Isy1p, through two-hybrid screens for interacting proteins involved in nuclear pre-mRNA splicing. Isy1p was tagged and demonstrated to be part of the splicing machinery, associated with spliceosomes throughout the splicing reactions. At least
Orna Dahan et al.
Nucleic acids research, 30(20), 4361-4370 (2002-10-18)
Previous work has identified a group of genes whose products play important roles in two seemingly unrelated processes: cell cycle progression and splicing. The products of these genes show a network of physical and genetic interactions suggestive of the existence
Tommaso Villa et al.
Genes & development, 19(16), 1894-1904 (2005-08-17)
Prp16p is a DEAH-box ATPase that transiently associates with the spliceosome to promote the structural transition required for the second chemical step. Yeast strains carrying the cold-sensitive allele prp16-302 stall the release of Prp16p at low temperatures, yet splice precursors