Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA006139
Sigma-Aldrich
Anti-PDIA4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-ERp72, Anti-Protein ERp-72, Anti-Protein disulfide-isomerase A4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KVSNDAKRYTRRPLVVVYYSVDFSFDYRAATQFWRSKVLEVAKDFPEYTFAIADEEDYAGEVKDLGLSESGEDVNAAILDESGKKFAMEPEEFDSDTLREFVTAFKKGKLKPVIKSQPVPKNNKGPVKVVVGKTFDSIVMDPKKD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDIA4(9601)
Immunogen
Protein disulfide-isomerase A4 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina A izomerazy disiarczkowej białek, członek 4 (PDIA4) jest określana jako ERP70, ERP72 i ERp-72. Składa się z trzech sekwencji miejsca aktywnego charakterystycznych dla izomerazy disiarczkowej białek. Gen ten jest zaangażowany w szlak transdukcji sygnału dla primingu ludzkich neutrofili. Inaktywacja tego genu skutkuje aktywacją klasycznego mitochondrialnego szlaku apoptozy. Nadekspresja tego białka występuje w płucach pacjentów z gruczolakorakiem. Jest ono funkcjonalnie związane z Nox1, regulując w ten sposób wrażliwe na redoks szlaki sygnałowe w kontekście komórkowym.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70258
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Chen et al.
The Biochemical journal, 416(1), 55-63 (2008-07-16)
Emerging evidence indicates that Nox (NADPH oxidase) 1-generated ROS (reactive oxygen species) play critical regulatory roles in various cellular processes, yet little is known of direct targets for the oxidase. In the present study we show that one of the
G Tufo et al.
Cell death and differentiation, 21(5), 685-695 (2014-01-28)
Intrinsic and acquired chemoresistance are frequent causes of cancer eradication failure. Thus, long-term cis-diaminedichloroplatine(II) (CDDP) or cisplatin treatment is known to promote tumor cell resistance to apoptosis induction via multiple mechanisms involving gene expression modulation of oncogenes, tumor suppressors and
R H Weisbart
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 148(12), 3958-3963 (1992-06-15)
Human neutrophils are primed by cytokines for enhanced oxidative metabolism in response to chemotactic factors, but the signal transduction pathways for cytokine activation and priming are unknown. Neutrophil priming may play an important role in mechanisms of host defense and