Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA005839
Sigma-Aldrich
Anti-RASD2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GTP-binding protein Rhes precursor antibody produced in rabbit, Anti-Ras homolog enriched in striatum antibody produced in rabbit, Anti-Tumor endothelial marker 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
DTSGNHPFPAMRRLSILTGDVFILVFSLDNRESFDEVKRLQKQILEVKSCLKNKTKEAAELPMVICGNKNDHGELCRQVPTTEAELLVSGDENCAYFEVSAKKNTNVDEMFYVLFSMAKLPHEMSPALHRKISVQYGDAFHPRPFCMRRVKEMDAYGMVSPFARRPSVNSDLKYIKAKVLR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RASD2(23551)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko wiążące GTP Rhes jest białkiem kodowanym przez gen RASD2 u ludzi. Jest ono określane jako Rhes, TEM2, MGC:4834 i jest mapowane na ludzki chromosom 22q13.1. Jest to wysoce konserwatywne małe białko wiążące guanozyno-5′-trifosforan (GTP) należące do nadrodziny Ras. Jego ekspresja jest wysoce wzbogacona w prążkowiu.
Immunogen
GTP-binding protein Rhes precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen RASD2 jest związany z sygnalizacją i zachowaniem za pośrednictwem receptora dopaminy poprzez cyklazę adenylową. Jest produktem genu regulowanego hormonem tarczycy podczas rozwoju mózgu. Jest to transkrypt regulowany imidazoliną w komórkach β trzustki i ulega ekspresji w komórkach β. Sygnalizacja przez 7 receptorów transmembranowych poprzez heterotrimeryczne białka G jest hamowana przez ten gen. Może działać jako atrakcyjny kandydat do terapii choroby Huntingtona (HD).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73363
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura M Harrison et al.
Experimental cell research, 319(15), 2310-2315 (2013-04-16)
Rhes is a small GTPase whose expression is highly enriched in striatum. It shares homology with Ras proteins, but also contains a C-terminal extension, thus suggesting additional functions. Signaling by 7 transmembrane receptors through heterotrimeric G proteins is inhibited by
Bo-Ran Choi et al.
Neuroscience, 253, 214-220 (2013-09-04)
Ras homolog enriched in striatum (Rhes), is a highly conserved small guanosine-5'-triphosphate (GTP) binding protein belonging to the Ras superfamily. Rhes is involved in the dopamine receptor-mediated signaling and behavior though adenylyl cyclase. The striatum-specific GTPase share a close homology
J D Falk et al.
Journal of neuroscience research, 57(6), 782-788 (1999-09-01)
We have characterized an apparently full-length cDNA corresponding to a rat mRNA, SE6C, previously identified by subtractive hybridization as being expressed predominantly in the striatal region of the brain. The SE6C mRNA encodes a 266 amino acid protein with significant
Sue L F Chan et al.
British journal of pharmacology, 136(1), 31-36 (2002-04-27)
Efaroxan induces membrane depolarization by interaction with the pore forming subunit of the ATP-sensitive potassium channel, Kir6.2. However, this effect is not responsible for its full secretory activity. In this study we have used an anti-idiotypic approach to generate antibodies
Pierfrancesco Vargiu et al.
Oncogene, 23(2), 559-568 (2004-01-16)
The Ras homolog enriched in striatum, Rhes, is the product of a thyroid hormone-regulated gene during brain development. Rhes and the dexamethasone-induced Dexras1 define a novel distinct subfamily of proteins within the Ras family, characterized by an extended variable domain