Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA005821
Sigma-Aldrich
Anti-USP40 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Deubiquitinating enzyme 40 antibody produced in rabbit, Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 40 antibody produced in rabbit, Anti-Ubiquitin thioesterase 40 antibody produced in rabbit, Anti-Ubiquitin-specific-processing protease 40 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
NLCQLESEEKQVKISATVNTMVFDIRIKAIKELKLMKELADNSCLRPIDRNGKLLCPVPDSYTLKEAELKMGSSLGLCLGKAPSSSQLFLFFAMGSDVQPGTEMEIVVEETISVRDCLKLMLKKSGLQGDAWHLRKMDWCYEAGEP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP40(55230)
Immunogen
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 40 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Zmienność genetyczna peptydazy specyficznej dla ubikwityny 40 (USP40) wpływa na ryzyko późnego wystąpienia choroby Parkinsona (PD). Stwierdzono, że szlak ubikwityna-proteasomalny jest zaangażowany w etiologię PD.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85145
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yonghong Li et al.
Human mutation, 27(10), 1017-1023 (2006-08-19)
Linkage studies have defined susceptibility regions for late-onset Parkinson disease (PD) on chromosomes 1 and 2, but specific genetic variants have not been definitively identified. Here we report the results of a case-control study to identify disease-associated single nucleotide polymorphisms
Bi Zhao et al.
European neurology, 68(3), 181-184 (2012-08-28)
The ubiquitin-proteasomal pathway has been found to be involved in the etiology of Parkinson's disease (PD). Numerous single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in both USP24 and USP40 genes have been linked to increased risks of late-onset PD, but the association has not