Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA005719
Sigma-Aldrich
Anti-USP33 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-KIAA1097, Anti-VDU1, Anti-ubiquitin specific peptidase 33
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
ESQVDHSTIHSQETKHYLTVNLTTLRVWCYACSKEVFLDRKLGTQPSLPHVRQPHQIQENSVQDFKIPSNTTLKTPLVAVFDDLDIEADEEDELRARGLTGLKNIGNTCYMNAALQALS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP33(23032)
Opis ogólny
Peptydaza specyficzna dla ubikwityny 33 (USP33) należy do podklasy proteaz specyficznych dla ubikwityny (USP). Jest zlokalizowana w cytoplazmie, w tym w retikulum endoplazmatycznym. Krótka izoforma USP33 jest obecna w aparacie Golgiego.
Immunogen
ubiquitin specific peptidase 33 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Indukowana agonistycznie ubikwitynacja receptora adrenergicznego β2 (β2AR) jest ważną modyfikacją potranslacyjną, która sortuje internalizowane receptory do lizosomów w celu degradacji. Ubikwitynacja ta jest odwracana przez specyficzną dla ubikwityny peptydazę 3 (USP33), hamując w ten sposób lizosomalny transport, promując recykling receptorów z przedziałów późnych endosomów i ponowną sensytyzację recyklingowanych receptorów na powierzchni komórki. Dysocjacja związanego USP33 z β2AR natychmiast po stymulacji agonistycznej i ponowna asocjacja po przedłużonym leczeniu agonistycznym, pozwala receptorom najpierw ubiquitinated, a następnie deubiquitinated. W ten sposób działa to jako "przełącznik" między szlakami degradacji i recyklingu w przedziałach późnych endosomów. USP33 wiąże się również z β-arrestyną2 i prowadzi do deubikwitynacji β-arrestyny. Wraz z Mdm2, działa na korzyść receptora stabilności kompleksu β-arrestin, regulując w ten sposób jego długowieczność i lokalizację subkomórkową.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70778
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fei Guo et al.
Cell death and differentiation, 27(6), 1938-1951 (2019-12-21)
The treatment of castration-resistant prostate cancer (CRPC) still faces many challenges. Docetaxel is a chemotherapeutic drug commonly used in CRPC patients. However, docetaxel-based chemotherapy usually causes docetaxel resistance, partially due to the resistance of CRPC cells to docetaxel-induced apoptosis. Here
Sudha K Shenoy et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(16), 6650-6655 (2009-04-14)
Beta-arrestins are multifunctional adaptors that mediate the desensitization, internalization, and some signaling functions of seven-transmembrane receptors (7TMRs). Agonist-stimulated ubiquitination of beta-arrestin2 mediated by the E3 ubiquitin ligase Mdm2 is critical for rapid beta(2)-adrenergic receptor (beta(2)AR) internalization. We now report the
Magali Berthouze et al.
The EMBO journal, 28(12), 1684-1696 (2009-05-09)
Agonist-induced ubiquitination of the beta(2) adrenergic receptor (beta(2)AR) functions as an important post-translational modification to sort internalized receptors to the lysosomes for degradation. We now show that this ubiquitination is reversed by two deubiquitinating enzymes, ubiquitin-specific proteases (USPs) 20 and
Ji Li et al.
Nature, 495(7440), 255-259 (2013-03-15)
Centrosome duplication is critical for cell division, and genome instability can result if duplication is not restricted to a single round per cell cycle. Centrosome duplication is controlled in part by CP110, a centriolar protein that positively regulates centriole duplication