Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA005697
Sigma-Aldrich
Anti-LDOC1L antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-leucine zipper, down-regulated in cancer 1-like antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SVMAELTLLRTRARIPGALQITPPISSITSNGTRPMTTPPTSLPEPFSGDPGRLAGFLMQMDRFMIFQASRFPGEAERVAFLVSRLTGEAEKWAIPHMQPDSPLRNNYQGF
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LDOC1L(84247)
Opis ogólny
Gen kodujący białko suwaka leucynowego regulowane w dół w komórkach nowotworowych podobnych do 1 (LDOC1L) jest obecny na chromosomie Xq27. LDOC1L jest białkiem o masie 17 kDa, które posiada motyw podobny do suwaka leucynowego w regionie N-końcowym i krótki region bogaty w prolinę zawierający sekwencję konsensusową wiążącą SH3.
Immunogen
leucine zipper, down-regulated in cancer 1-like recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Leucine zipper protein down-regulated in cancer cells-like 1 (LDOC1L) jest supresorem nowotworów i nowym regulatorem odpowiedzi transkrypcyjnej, w której pośredniczy czynnik jądrowy kappa B (NF-κβ). Jest również zaangażowany w apoptozę, w której odgrywa ważną rolę w eksternalizacji fosfatydyloseryny błony komórkowej i zmniejsza żywotność komórek. Tej apoptozie towarzyszy wzrost poziomu białka p53, a nie transkrypcji p53, co wskazuje, że LDOC1 hamuje degradację p53.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73621
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mikiya Inoue et al.
FEBS letters, 579(3), 604-608 (2005-01-27)
LDOC1 was isolated as a gene encoding a leucine-zipper protein whose expression was decreased in pancreatic and gastric cancer cell lines in 1999. Here, we found that overexpression of LDOC1 caused externalization of the cell membrane phosphatidylserine, which was characteristic
Kiyohito Mizutani et al.
Journal of biochemistry, 138(5), 639-646 (2005-11-08)
WAVE3 belongs to the Wiskott-Aldrich syndrome protein family that mediates actin reorganization through activation of the Arp2/3 complex. However, the physiological function of WAVE3 is poorly understood. We found that LDOC1-encoded by a gene that is down-regulated in tumor cell
Koichi Nagasaki et al.
International journal of cancer, 105(4), 454-458 (2003-04-25)
We have isolated a novel gene, LDOC1, which encodes for a leucine zipper protein that was downregulated in a series of human pancreatic cancer cell lines but was expressed in corresponding normal tissues. We report the initial characterization of LDOC1