Merck
HPA005659
Sigma-Aldrich
Anti-NSD3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-WHISTLE, Anty-FLJ20353, Anty-KMT3F, Anty-WHSC1L1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
MMRCLRCPVAYHSGDACIAAGSMLVSSYILICSNHSKRSSNSSAVNVGFCFVCARGLIVQDHSDPMFSSYAYKSHYLLNESNRAELMKLPMIPSSSASKKKCEKGGRLLCCESCPASFHPECLSIEMPEGCWNC
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WHSC1L1(54904)
Opis ogólny
Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1like 1 (WHSC1L1) jest białkiem zawierającym 700 aminokwasów, domenę SET i palec PHD. Kodujący je gen ma 23 kodujące eksony i obejmuje ponad 90 kb genomowego DNA.
Immunogen
białko wiążące receptor jądrowy z domeną SET 3 rekombinowane białko ze znacznikiem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kandydat na zespół Wolfa-Hirschhorna podobny do 1 (WHSC1L1) odgrywa ważną rolę w rozwoju embrionalnym i rozwoju raka, gdy działa nieprawidłowo. Posiada aktywność metylotransferazy histonów. WHSC1L1 metyluje Lys-4 i Lys-27 histonu H3. Metylacja H3 Lys-4 stanowi znacznik dla epigenetycznej aktywacji transkrypcji, podczas gdy Lys-27 oznacza represję transkrypcji. Tworzy kompleks z demetylazą lizyny 2 (LSD2) i G9a (metylotransferazą specyficzną dla H3K9) in vivo i lokalizuje się w ciałach genowych aktywnie transkrybowanych genów. Wspólnie koordynują one modyfikacje H3K4, H3K9 i H3K36 podczas elongacji w celu optymalnej transkrypcji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85173
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sung Mi Kim et al.
Biochemical and biophysical research communications, 345(1), 318-323 (2006-05-10)
Evolutionary conserved SET domains were originally identified in three Drosophila proteins: suppressor of variegation (Su (var) 3-9), enhancer of zeste (E(z)), and the trithorax. Some of the SET-domain containing proteins have been known to elicit methylation of histone lysine residues.
P O Angrand et al.
Genomics, 74(1), 79-88 (2001-05-26)
We describe the isolation and characterization of NSD3, the third member of a gene family including Nsd1 and NSD2. Murine Nsd1 was isolated in a search for proteins that interact with the ligand-binding domain of retinoic acid receptor alpha. NSD2
Chao He et al.
The Journal of biological chemistry, 288(7), 4692-4703 (2012-12-28)
The NSD (nuclear receptor SET domain-containing) family members, consisting of NSD1, NSD2 (MMSET/WHSC1), and NSD3 (WHSC1L1), are SET domain-containing methyltransferases and aberrant expression of each member has been implicated in multiple diseases. They have specific mono- and dimethylase activities for
I Stec et al.
Genomics, 76(1-3), 5-8 (2001-09-11)
We have identified and characterized a gene (60% on protein level) and a pseudogene (93% on DNA level) that show high similarity to the Wolf-Hirschhorn syndrome candidate gene-1 (WHSC1). These genes, WHSC1L1 and WHSC1L2P, map to human chromosomes 8p11.2 and
Ioannis A Voutsadakis
Journal of clinical medicine, 9(10) (2020-09-30)
Amplification of the locus 8p11.23 has been observed in cancer and genes of this locus, including ZNF703 (Zinc finger protein 703), NSD3 (Nuclear receptor binding SET domain protein 3) and FGFR1 (Fibroblast growth factor receptor 1), have been put forward