Kluczowe dokumenty
HPA005623
Sigma-Aldrich
Anti-MEST antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Mesoderm-specific transcript homolog protein antibody produced in rabbit, Anti-Paternally-expressed gene 1 protein antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
HSWKSSGKFFTYKGLRIFYQDSVGVVGSPEIVVLLHGFPTSSYDWYKIWEGLTLRFHRVIALDFLGFGFSDKPRPHHYSIFEQASIVEALLRHLGLQNRRINLLSHDYGDIVAQELLYRYKQNRSGRLTIKSLCLSNGGIFPETHRPL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MEST(4232)
Opis ogólny
Mesoderm-specific transcript homolog protein (MEST) jest produktem białkowym imprintowanego genu MEST/PEG1 zlokalizowanego na chromosomie, który ulega ekspresji z allelu rodzicielskiego w większości linii komórkowych i tkanek płodowych. Gen jest transkrybowany z dwóch promotorów: transkrypt z promotora P1 pochodzi z obu alleli rodzicielskich, a transkrypt z P2 pochodzi wyłącznie z allelu ojcowskiego.
Immunogen
Mesoderm-specific transcript homolog protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko homologiczne transkryptu specyficznego dla mezodermy (MEST) pozostaje niezmetylowane na wszystkich kolejnych postpubertalnych etapach spermatogenezy, w tym w dojrzałych plemnikach. Odcisk metylacji jest dziedziczony po rodzicach i wymazywany w męskiej linii zarodkowej na wczesnym etapie płodowym. Odcisk specyficzny dla ojca jest przywracany później, podczas różnicowania spermatogoniów w dorosłym jądrze.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85068
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Establishment of the paternal methylation imprint of the human H19 and MEST/PEG1 genes during spermatogenesis.
A Kerjean
Human Molecular Genetics, 9(14), 2183-2187 (2000)
Kazuhiko Nakabayashi et al.
Human molecular genetics, 11(15), 1743-1756 (2002-07-04)
Imprinted gene(s) on human chromosome 7 are thought to be involved in Russell-Silver syndrome (RSS), based on the fact that approximately 10% of patients have maternal uniparental disomy of chromosome 7. However, involvement of the known imprinted genes (GRB10 at
Tao Li et al.
The Journal of biological chemistry, 277(16), 13518-13527 (2002-02-01)
PEG1 (or MEST) is an imprinted gene located on human chromosome 7q32 that is expressed predominantly from the paternal allele. In the mouse, Peg1/Mest is associated with embryonic growth and maternal behavior. Human PEG1 is transcribed from two promoters; the