Kluczowe dokumenty
HPA005495
Sigma-Aldrich
Anti-GYG2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GN-2 antibody produced in rabbit, Anti-GN2 antibody produced in rabbit, Anti-Glycogenin-2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
PAFKQFGSSAKVVHFLGSMKPWNYKYNPQSGSVLEQGSASSSQHQAAFLHLWWTVYQNNVLPLYKSVQAGEARASPGHTLCHSDVGGPCADSASGVGEPCENSTPSAGVPCANSPLGSNQPAQGLPEPTQIVDETLSL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GYG2(8908)
Opis ogólny
Glikogenina 2 (GYG2) jest kluczowym enzymem w syntezie glikogenu. Jest to białko samoglikozylujące. Gen ten zajmuje 46kb, ma 11 eksonów i jest zlokalizowany na chromosomie Xp22.3. GYG2 ulega ekspresji w wątrobie, sercu i trzustce. Posiada 3 izoformy - glikogeniny α, β i γ. Glikogenina-2β jest główną izoformą ulegającą ekspresji w wątrobie.
Immunogen
Glycogenin-2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Glikogenina-2 (GYG2) odgrywa główną rolę w syntezie glikogenu w wątrobie. Inicjuje syntezę glikogenu poprzez tworzenie pierwszego wiązania glukoza-O-tyrozyna w obecności UDP-glukozy. Tworzy homodimery, jak również heterodimery z glikogeniną-1. Glikogenina-1 ułatwia samoglukozylację glikogeniny-2, przy czym odwrotna sytuacja nie jest prawdziwa. GYG2 może regulować syntezę glikogenu, a poziomy GYG2 są skorelowane z ilością glikogenu obecnego w wątrobie. Badania sugerują, że może istnieć związek między mutacjami w tym genie a zespołem Leigha (LS), który jest wczesnym zaburzeniem neurodegeneracyjnym.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74336
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eri Imagawa et al.
Human genetics, 133(2), 225-234 (2013-10-09)
Leigh syndrome (LS) is an early-onset progressive neurodegenerative disorder characterized by unique, bilateral neuropathological findings in brainstem, basal ganglia, cerebellum and spinal cord. LS is genetically heterogeneous, with the majority of the causative genes affecting mitochondrial malfunction, and many cases
Johanna Nilsson et al.
Biochimica et biophysica acta, 1844(2), 398-405 (2013-11-19)
Glycogen synthesis is initiated by self-glucosylation of the glycosyltransferases glycogenin-1 and -2 that, in the presence of UDP-glucose, form both the first glucose-O-tyrosine linkage, and then stepwise add a series of α1,4-linked glucoses to a growing chain of variable length.
J Mu et al.
The Journal of biological chemistry, 273(52), 34850-34856 (1998-12-18)
Glycogenin-2 is a recently described self-glucosylating protein potentially involved in the initiation of glycogen biosynthesis (Mu, J., Skurat, A. V., and Roach, P. J. (1997) J. Biol. Chem. 272, 27589-27597). In human liver extracts, most of the glycogenin-2 was only
J Mu et al.
The Journal of biological chemistry, 272(44), 27589-27597 (1997-11-05)
Glycogenin is a self-glucosylating protein involved in the initiation phase of glycogen biosynthesis. A single mammalian gene had been reported to account for glycogen biogenesis in liver and muscle, the two major repositories of glycogen. We describe the characterization of
L Zhai et al.
Gene, 242(1-2), 229-235 (2000-03-18)
Glycogenin-2 is one of two self-glucosylating proteins involved in the initiation phase of the synthesis of the storage polysaccharide glycogen. Cloning of the human glycogenin-2 gene, GYG2, has revealed the presence of 11 exons and a gene of more than